Cribado de alto rendimiento
Placa de 24 pocillos de alto rendimiento
El cribado de alto rendimiento (HTS) es una técnica utilizada para ejecutar simultáneamente muchas reacciones en síntesis paralela. También conocida como experimentación de alto rendimiento (HTE), esta técnica es especialmente útil para el cribado rápido y eficiente de compuestos para encontrar los reactantes ideales para su reacción. En los métodos de cribado de alto rendimiento a menudo se utilizan sistemas automatizados como sistemas robóticos de placas, recopilación/análisis automatizados de datos y programas informáticos para identificar los posibles reactantes. El HTS ha revolucionado el proceso de descubrimiento de fármacos y es utilizado por compañías farmacéuticas, instituciones académicas y laboratorios de investigación para identificar rápidamente nuevos posibles candidatos a fármacos.
Ofrecemos una variedad de productos con objeto de brindar a los investigadores una ventanilla única para todos sus requisitos de alto rendimiento.
KitAlysis™- kits de cribado de alto rendimiento
ChemBeads – microesferas de vidrio con recubrimiento catalizador diseñadas para HTE con el fin de eliminar los problemas con la manipulación de sólidos en la automatización
Productos
Kits de cribado KitAlysis™
La plataforma de kits de cribado KitAlysis™ permite realizar 24 reacciones químicas únicas con ~100 mg de sustrato proporcionado por el usuario. Al utilizar la KitAlysis™ Benchtop Inertion Box, estas reacciones se pueden llevar a cabo en una atmósfera inerte sin el uso de una guantera. Los kits de cribado KitAlysis™ están disponibles para siete tipos de reacción diferentes:
Kit de inicio KitAlysis™
Cribado de bases – 11 bases, 2 viales de cada una y 2 viales abiertos para agregar más bases a discreción del químico para cribar con rapidez y eficiencia bases para reacciones de acoplamiento cruzado
Cribado de aminación de Buchwald-Hartwig - 12 catalizadores, 2 viales de cada uno, para sistemas de base y disolventes múltiples para la detección rápida del acoplamiento cruzado de Buchwald-Hartwig C-N.
Cribado de metátesis de cierre de anillo medio (5, 6, 7): 6 catalizadores, 4 viales de cada uno, para una detección rápida y eficiente de reacciones de formación de anillos de 5, 6 y 7 miembros de dos alquenos terminales intramoleculares
Cribado de borilación de Miyaura: 6 catalizadores, 4 viales de cada uno y 2 compuestos de diboro para condiciones favorables de borilación catalizada con paladio
Cribado de 24 precatalizadores Pd – 24 precatalizadores de acoplamiento cruzado que permiten al investigador reducir su selección a kits más específicos
Cribado de acoplamiento cruzado cobre C-N - 6 catalizadores, 4 viales de cada uno, para sistemas de base y disolventes múltiples para la detección rápida del acoplamiento cruzado cobre C-N.
Cribado de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura –6 catalizadores, 4 viales de cada uno, para condiciones de acoplamiento cruzado favorables
Microesferas de vidrio revestidas con catalizador ChemBeads en rojo.
ChemBeads
ChemBeads son microesferas de vidrio revestidas con catalizador utilizadas para procesos de separación y purificación en experimentos de alto rendimiento. Estas microesferas con catalizador son ideales para métodos de cribado automatizados, ya que pueden pesarse y dispensarse robóticamente con precisión cantidades de submiligramos de sólidos. Además, las ChemBeads se pueden medir volumétricamente para eliminar el material de desecho. Las ChemBeads tienen una alta relación superficie-volumen y un tamaño y forma uniformes, lo que garantiza que el proceso de separación sea uniforme y eficiente, produciendo resultados fiables.
Recursos relacionados
- PEPPSI™ Catalyst - Introduction, Advantages and Applications
Discover PEPPSI catalysts for cross-coupling reactions. Improve yield and versatility in organic synthesis with these popular catalysts
- A-Phos
Explore our profile of versatile ligand for cross-coupling reactions, enhancing catalyst efficiency and selectivity
- 2nd Generation Buchwald Precatalysts
Read up on the technical article for more information on 2nd generation Buchwald precatalysts for efficient cross-coupling reactions
- ChemBeads
Find out more on the Solid catalyst-coated glass beads for efficient cross-coupling reactions.
- KitAlysis™ C-N (Buchwald-Hartwig) High-Throughput Screening Kit
Unlock C-N bond formation with the C-N Kitalysis Kit on innovative cross-coupling solutions.
- KitAlysis™ Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Kit
Enhance your cross-coupling reactions with the S-M Kitalysis Kit. Read more on efficient S-M bond formation.