Biosensores y bioimágenes
La biodetección y la bioimagen facilitan la investigación de procesos biológicos y patológicos en los sistemas vivos al nivel molecular. Un biosensor es un dispositivo utilizado para detectar la presencia o concentración de un analito biológico, una estructura biológica o un microorganismo. Los biosensores se encuentran en la bioelectrónica, el control alimentario y medioambiental, y en aplicaciones biomédicas para detectar patógenos, toxinas alimentarias y biomarcadores de enfermedades.
Los biosensores tienen tres componentes principales: un componente de reconocimiento que identifica el analito y produce una señal, un transductor de señal y un lector para medir y cuantificar la señal recibida. Los biorreceptores, como los anticuerpos, los nucleótidos, las enzimas o las proteínas, actúan como moléculas de reconocimiento que se unen a, o interactúan con, un analito o un biomarcador específicos. Los transductores de señal pueden funcionar a través de muchas propiedades fisicoquímicas diferentes, como salidas eléctricas, electroquímicas, ópticas o magnéticas.
La bioimagen es una forma óptica de biodetección utilizada para crear representaciones visuales no invasivas de los procesos biológicos en células, tejidos y anatomía para un diagnóstico y tratamiento más precisos de las enfermedades.
Las modalidades de diagnóstico por imagen para aplicaciones in vivo son: rayos X, tomografía computarizada (TC), resonancia magnética (IRM) y fMRI, y tomografía por emisión de positrones (PET). Las aplicaciones in vitro suelen incluir la microscopia de fluorescencia por excitación de dos fotones con superresolución, la recuperación o redistribución de la fluorescencia después del fotoblanqueo (FRAP) y las tecnologías de transferencia de energía de resonancia fluorescente (FRET).
Para obtener más información, lea nuestro número de Material Matters™ dedicado a bioanálisis y obtención de bioimágenes.
Artículos técnicos relacionados
- Professor Ebrahimi and Professor Robinson (Pennsylvania State University, USA) summarize recent advances in the synthesis of these 2D materials, resulting material properties, and related applications in biosensing of neurotransmitters, metabolites, proteins, nucleic acids, bacterial cells, and heavy metals.
- Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
- Developed in the last several years, fluorescence quenching microscopy (FQM) has enabled rapid, inexpensive, and high-fidelity visualization of two-dimensional (2D) materials such as graphene-based sheets and MoS2.
- We presents an article concerning the applications of high-purity single-walled nanotubes in electronic and biomedical fields.
- Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(1-6) linkages. The remaining a(1-3) linkages account for the branching of dextran. Conflicting data on the branch lengths implies that the average branch length is less than three glucose units. However, other methods indicate branches of greater than 50 glucose units exist.
- Ver todo (47)
Protocolos relacionados
- Create durable hydrophilic PDMS surface appropriate for multiple printing applications using hydrophilic inks.
- Ver todo (1209)