Medios de cultivo para embriones de ratón
El cultivo de embriones completos de ratón es un método importante empleado en la investigación de la biología del desarrollo de los mamíferos y de los defectos de nacimiento. Esta técnica permite estudios longitudinales de embriones de roedores explantados en la etapa de organogénesis. Una técnica esencial para crear ratones transgénicos en la que se utiliza la transformación e inyección de células madre embrionarias (ES) de ratón transfectadas de forma estable en blastocistos de ratón. Para optimizar las técnicas de recogida, manipulación y transferencia de embriones, ofrecemos una selección completa de medios y reactivos para embriones de ratón.
Visión general de la sección
Productos
Medios con hepes para manejo y manipulación de embriones
- Los medios M2 suelen utilizarse para la recogida de embriones y para una manipulación prolongada fuera del incubador de cultivos
- El FHM es una modificación de la formulación KSOM, que también se utiliza para manipular embriones fuera de los entornos de incubación con CO2
Medios con bicarbonato para el cultivo y el desarrollo de embriones
- Medios M16 modificados: medios tradicionales de cultivo de embriones con tampón de bicarbonato Krebs-Ringer
- Los medios KSOM permiten a los embriones superar el bloque de dos células y propician una mejor división celular. Nuestra formulación patentada proporciona mayores rendimientos de desarrollo de blastocistos
Todos los medios se prueban en cultivo de embriones de ratón y se fabrican utilizando materias primas de calidad superior.
Medio EmbryoMax® Advanced KSOM
El medio EmbryoMax® Advanced KSOM es un medio todo en uno para la recolección y el cultivo de embriones de ratón, que sustituye al sistema tradicional de dos pasos en el que se requieren formulaciones únicas y separadas para la recolección y el cultivo de embriones. Nuestra avanzada formulación KSOM permite la manipulación de embriones en condiciones atmosféricas y el cultivo en un incubador de CO2 con un único medio.
Seis etapas del desarrollo embrionario
Día 0
Cigoto
Día 1
2 células
Día 1-2
4 células
Día 2
Multicelular
Día 2-3
Mórula
Día 3-4
Blastocisto
Recursos de productos relacionados
- Article: Mouse Embryonic Stem Cell Culture Procedures & Protocols
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
- Article: Development of a New Advanced KSOM Mouse Embryo Media that Enables Dual-Use Embryo Culture and Cell Handling Applications
Advanced KSOM mouse embryo media that can be used as a single medium for both harvest and culture of mouse embryos to facilitate creation of transgenic knockout mice.