Antibióticos
El uso de antibióticos en cultivos celulares evita la contaminación por patógenos que inducen cambios morfológicos o fisiológicos en el cultivo celular, así como la contaminación de las líneas celulares. Antibióticos como la penicilina, la puromicina y la ampicilina son moléculas que se dirigen a, y matan, específicamente las células inhibiendo o regulando la síntesis de la pared celular, el metabolismo de los ácidos nucleicos y la síntesis de proteínas, o alterando la estructura de la membrana.
Ofrecemos una amplia variedad de antibióticos eficaces, kits de extracción de antibióticos y disoluciones preparadas de antibióticos en diferentes concentraciones para obtener resultados fiables en su laboratorio. Nuestros antibacterianos, antivíricos, antifúngicos y antineoplásicos controlan y erradican la contaminación de los cultivos celulares para mantener condiciones asépticas en su laboratorio. Además, ciertos antibióticos funcionan también como agentes de selección para establecer células transfectadas o modificadas genéticamente dependiendo de sus necesidades experimentales.
La selección de los antibióticos adecuados para prevenir la contaminación celular, seleccionar marcadores genéticos y realizar estudios de biología celular se basa en la información de la aplicación, el espectro de actividad y los datos de uso. Los antibióticos se seleccionan por mecanismo de acción o por espectro de actividad.
Antibióticos por mecanismo de acción | Antibióticos por espectro de actividad | |
Concentrándose en crear avances, explore nuestra cartera completa de antibióticos fiables a continuación.
Productos
Artículos relacionados
- Cell Culture Antibiotic Selection Guide
Cell culture antibiotic selection guide, including antibiotics for mammalian cell culture, plant cell culture, and antibiotic selection agents for cell culture.
- Antibiotics in Plant Tissue Culture Protocol
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.
- Antibiotic Optimization for Cell Transduction
Determine optimal antibiotic concentration for stable cell lines, ensuring efficient selection in transduced cells.
- Why Use Antibiotics in Cell Culture?
Know when to use antibiotics to prevent bacterial or fungal, mycoplasma, or viral contamination in cell culture and find suitable antibiotics or other biological agents.
- Inhibition of Cell Wall Biosynthesis by Antibiotics
β-lactam antibacterials inhibit transpeptidase enzymes, preventing peptidoglycan assembly in both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
- Inhibition of Protein Synthesis by Antibiotics
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.