Electroforesis en gel de proteínas y equipos de transferencia
¿Qué es la electroforesis en gel de proteínas? La electroforesis en gel de proteínas es un método en el que a menudo se utilizan varios sistemas y equipos de transferencia para separar una mezcla diversa de proteínas en función de su peso molecular. Los análisis proteicos consecutivos son la purificación de proteínas, la proteómica y las aplicaciones de inmunoelectrotransferencia. Hay una variedad de células de electroforesis y sistemas de transferencia para electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE), SDS-PAGE, 2D PAGE y sistemas de transferencia de proteínas en húmedo disponibles para sus requisitos.
Explore nuestras soluciones de productos de preparación rápida de gel, electroforesis y equipos de transferencia:
Productos
Sistema de lanzamiento mPAGE® para SDS-PAGE
Añada el sistema mPAGE®Lux a su laboratorio y disponga de geles listos para usar en menos de 3 minutos. Respire y acostúmbrese a un proceso de moldeado de gel rápido con menos residuos y sin la preocupación de fracasar. Así de reciente.
El sistema mPAGE® Lux permite sustituir su proceso de preparación de gel SDS-PAGE por métodos más rápidos, sencillos y seguros, y resultados más reproducibles.
- Cure un minigel en 90 segundos con el sistema mPAGE®Lux en comparación con los métodos convencionales que tardan más de 90 minutos.
- La composición química bis-Tris permite tiempos de ejecución más cortos en comparación con los métodos convencionales.
- El lanzador mPAGE® evita fugas.
- Calidad de banda superior en comparación con los geles de Tris-glicina.
- Pueden compartirse todas las disoluciones tampón y los colorantes, ya que se utiliza el mismo compuesto químico con los kits mPAGE® TurboMix y los geles prefabricados mPAGE®.
- Se utilizan productos químicos menos tóxicos. No se requiere APS ni TEMED.
Figura 1.Dispositivo para PAGE 2D y DIGE 2D Auto2D®
Dispositivo paraelectroforesis Auto2D®
En general, se ha considerado que la electroforesis bidimensional en gel es tan difícil de realizar y requiere tanto tiempo, que exige una formación avanzada del usuario, al tiempo que ofrece una baja reproducibilidad y una gran variabilidad de unos técnicos a otros.
El dispositivo de electroforesis 2-D Auto2D® proporciona una solución fácil de usar completamente automatizable para obtener resultados y análisis rápidos y muy reproducibles.
- Completamente automatizado para eliminar los tediosos pasos de manipulación
- Resultados rápidos en 1-2 horas
- Gran reproducibilidad
- Fácil de usar, sin necesidad de formación avanzada
- Menor variabilidad entre analistas
- Ejecución rápida de la secuencia de trabajo para reducir el tiempo de inactividad del laboratorio
SISTEMA LANZADOR DE GEL Y MINIGEL mPAGE®
Descubra nuestra nueva solución completa mPAGE® para montar minigeles. El sistema lanzador de gel y minigel mPAGE® ofrece una solución sin fugas para montar a mano hasta 2 minigeles de proteínas, separación de proteínas de alta resolución en geles prefabricados o moldeados a mano y transferencia electroforética a membranas para transferencia. Para obtener una resolución excepcional y reducir los tiempos de procesamiento, utilice nuestras disoluciones para moldear geles de acrilamida BIS-Tris TurboMix® y gel prefabricados BIS-Tris mPAGE® junto con los sistemas de amortiguación mPAGE ® compatibles .
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL LANZADOR DE GEL mPAGE®
- Simplifica la fundición manual de los geles y elimine las fugas durante el proceso de montaje
- Monte a mano hasta 2 minigeles (8 x 10 cm) a la vez
- Máxima flexibilidad con el lanzador de gel disponible como dispositivo independiente o como kit con las placas y los peines
- Miniplacas cortas y placas espaciadoras: grosor de 0,75 mm, 1,0 mm o 1,5 mm
- Peines: 10 pocillos y 15 pocillos
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL SISTEMA MINIGEL mPAGE®
- Evita el montaje incorrecto y las fugas
- Compatible con geles moldeados en lanzador de gel y geles prefabricados mPAGE®
- Disponible en 2 formatos para procesar hasta 2 o 4 minigeles (8 x 10 cm)
- Admite 2 casetes portageles para transferencia de proteínas a membranas de transferencia de PVDF o NC Immobilon®
Recursos de productos relacionados
- Artículo: Western Blotting Protocol (Immunoblotting Protocol)
Protocolo de inmunoelectrotransferencia con las etapas del flujo de trabajo para diferentes procedimientos de transferencia, describiendo la transferencia electroforética de proteínas de los geles de poliacrilamida SDS a las membranas de nitrocelulosa.
- Protocolo: Protein Blotting Handbook
La transferencia de proteínas se ha convertido en una herramienta habitual utilizada para detectar cantidades bajas de proteínas en muestras complejas o para controlar la expresión y la purificación de las proteínas.
- Folleto: Rethink Western Blotting
La inmunoelectrotransferencia (también conocido como inmunotransferencia, Western blot y Western blotting) es una de las técnicas más utilizadas en el laboratorio;, sin embargo, sigue habiendo dificultades para obtener resultados constantes y de calidad.