Bioimpresión en 3D
La bioimpresión en 3D es una tecnología novedosa que permite la generación de construcciones tridimensionales de tejidos con una complejidad similar a la del tejido, controlada con precisión. La bioimpresión en 3D es un proceso de fabricación aditiva que utiliza técnicas de impresión en 3D para acumular materiales y generar construcciones tisulares en 3D capa a capa.
La biotinta, el material utilizado en la bioimpresión en 3D, contiene células vivas y biomateriales que imitan el entorno de la matriz extracelular (ECM) para propiciar la adhesión, la proliferación y la diferenciación celulares después de la impresión. Esta innovación emergente tiene el potencial de resolver muchas de los requisitos cruciales no satisfechos en investigación médica, con aplicaciones en pruebas cosméticas, descubrimiento de fármacos, modelos in vitro y sustitución de órganos funcionales.
Ofrecemos una completa cartera de polímeros biocompatibles aptos para su propósito, fotoiniciadores hidrosolubles y aditivos específicos para bioimpresión en 3D y aplicaciones de ingeniería de tejidos. Muchos de estos materiales especiales contienen restos que permiten una reticulación fácil y rápida mediante exposición a la luz UV o visible, cambios en el pH, métodos térmicos como el calentamiento de la muestra o incluso mediante exposición a los medios de cultivo.
Productos
Características de los productos
- Nuestra amplia gama de polímeros sintéticos funcionalizados con grupos terminales reactivos facilita la fabricación de hidrogeles funcionales, incluso para quienes tienen conocimientos químicos limitados.
- Nuestros polímeros naturales, como el ácido hialurónico, el quitosano, la gelatina, el alginato y sus derivados, contienen grupos funcionales entrecruzables para evocar las propiedades mecánicas y bioquímicas de la matriz extracelular nativa, y tienen la química superficial necesaria para fijación, proliferación y diferenciación celulares.
- Nuestros polímeros biodegradables térmicamente procesables, como las policaprolactonas, las poliláctidas y las PLGA, pueden utilizarse para fabricar estructuras rígidas. Estos materiales tienen una gran resistencia y rigidez, y proporcionan soporte estructural para construcciones tisulares diseñadas para replicar el hueso.
- Continuamente aumentamos nuestras biotintas listas para usar para bioimpresión en 3D por extrusión. Nuestras biotintas se basan en una variedad de biomateriales: polímeros naturales, matriz extracelular descelularizada, polímeros sintéticos y péptidos sintéticos.
BIOTINTAS TissueFab®
Nuestras biotintas TissueFabTM ofrecen un conjunto completo de formulaciones de biotinta listas para usar con protocolos paso a paso optimizados para una gran fidelidad de impresión, viabilidad celular y reproducibilidad lote a lote.
Recursos relacionados
- Article: 3D Bioprinting: Bioink Selection Guide
Bioinks enable 3D bioprinting of tissue constructs for drug screening and transplantation; select suitable bioinks for specific tissue engineering.
- Article: Bioprinting for Tissue Engineering and Regenerative Medicine
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
- Article: Photo-Crosslinkable Gelatin Hydrogel: Versatile Materials for (High Resolution) Additive Manufacturing
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.
- Article: Three-Dimensional Bioprinting for Tissue and Disease Modeling
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
- User Guide: 3D Bioprinting Handbook
Este manual va dirigido a investigadores de todos los niveles, expertos y no expertos, en ingeniería de tejidos y modelos in vitro para el descubrimiento de fármacos.