Purificación de ácidos nucleicos
La pureza, calidad y cantidad de sus muestras de ácido nucleico dependen de reactivos y kits de purificación de ácidos nucleicos fiables. Ofrecemos una variedad de kits adecuados para los requisitos de sus muestras de ácido nucleico, como la purificación de gDNA, ARN y plásmidos, la purificación con una sola centrifugación, la amplificación de ácidos nucleicos, la extracción de los ácidos nucleicos del gel, la limpieza mediante PCR y mucho más. Explore nuestra completa oferta para maximizar la reproducibilidad de sus resultados y minimizar el tiempo dedicado a la purificación de los ácidos nucleicos y otros procedimientos de trabajo relacionados.
Purificación de ARN
La purificación del ARN es un primer paso fundamental en muchos análisis debido a la fácil degradabilidad del ARN. Los kits de purificación de ARN GenElute™ permiten la purificación del ARN de una variedad de procedencias de forma rápida y eficiente con una degradación mínima, una máxima pureza y una recuperación y un rendimiento elevados. Los kits de purificación de ARN de un solo centrifugado GenElute™-E pueden utilizarse para limpiar preparaciones de ARN en un único centrifugado para aplicaciones de PCR y posteriores.
Limpieza de reacción
La limpieza de las reacciones de PCR, los productos de la digestión con enzimas de restricción, las reacciones de secuenciación y los extractos de gel de agarosa y poliacrilamida es esencial para eliminar contaminantes como sales, enzimas, dNTP no incorporados, cebadores, bromuro de etidio, y otras impurezas que pueden interferir en los análisis posteriores. Se dispone de una selección de productos para limpiar el ADN y el ARN de reacciones enzimáticas o muestras prepurificadas para mayor flexibilidad y comodidad.
![PCR Un primer plano de una pipeta multicanal que dispensa un líquido rojo en una bandeja de pocillos. El fondo está borroso con tonos azules, destacando la precisión y el detalle del equipo de laboratorio en uso.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/molecular-biology/pcr/pcr.jpg)
Explore más categorías
Kits de extracción y purificación de ADN de gran rendimiento y calidad adaptados a una variedad de tipos de muestras comunes y difíciles, como cultivo celular, tejidos de mamífero, sangre, virus, bacterias, tejido vegetal, suelo, agua, orina, heces, reacciones de PCR y extracciones en gel de agarosa.
Los kits de purificación del ADN plasmídico se ofrecen en tamaños de minipreparación, midipreparación, maxipreparación y gigapreparación para la purificación a pequeña o gran escala del ADN plasmídico para aplicaciones de clonación molecular, transformación y expresión de proteínas recombinantes.