Tecnología de quimioteca codificada por ADN para el descubrimiento de fármacos
La tecnología de quimiotecas codificadas por ADN (DEL) ha revolucionado el descubrimiento de fármacos al permitir el cribado y la identificación eficientes de posibles candidatos a fármacos. Las DEL ofrecen varias ventajas sobre las quimiotecas tradicionales de moléculas pequeñas, como la capacidad de cribar grand cantidad de compuestos en un solo experimento, la gran diversidad química y los datos de cribado ricos en información.
Ahora es posible acceder a la innovadora tecnología DEL para la identificación de moléculas con actividad biológica in vitro (hits), la optimización de compuestos candidatos y la deconvolución de objetivos con DyNAbind®. Los kits de DEL minimizan los costos de puesta en marcha y los tiempos de entrega al proporcionar quimiotecas de compuestos preensamblados y los materiales, protocolos y reactivos necesarios para permitir el cribado de alto rendimiento.
Nuestras ofertas de DEL:
La quimioteca de fragmentos codificados por ADN DYNA001 mejora la precisión del cribado de objetivos. En el descubrimiento de fármacos basado en fragmentos se emplean compuestos, o fragmentos, pequeños de bajo peso molecular, que sirven como puntos de partida para el diseño de medicamentos. Las DEL pueden cribarse contra un objetivo para identificar fragmentos de compuestos activos in vitro, que pueden ser elaborados en compuestos más grandes.
Los kits de quimiotecas codificadas por ADN de 10 millones de compuestos DYNA002 contienen al menos 10 millones de compuestos de moléculas pequeñas que se unen a dianas específicas. Disponible en kits de 2 o 5 viales, la concentración está optimizada para analizar una sola condición en cada vial. El coste de la quimioteca incluye generar una lista de 50 compuestos activos o hasta 60 si hay empates. Todas las estructuras de los compuestos activos in vitro se revelan sin cargo añadido y no se incurre en tasas añadidas de licencia por el uso de esos compuestos activos en investigación y desarrollo o fabricación.
DELDATA proporciona información extensa y detallada sobre todos los compuestos activos in vitro obtenidos del cribado de DYNA002. Este paquete de datos sirve como catalizador para el desarrollo de modelos predictivos avanzados, algoritmos de optimización y estrategias de aprendizaje automático para el descubrimiento de candidatos impulsado por la IA.
¿Cómo funcionan las DEL?
En una quimioteca codificada por ADN, cada estructura química está unida a una secuencia de ADN única que sirve a modo de código de barras. Esta etiqueta de ADN codifica información sobre la estructura química a la que está unida, por lo que cada estructura es identificable de manera única. La técnica permite la creación de vastas quimiotecas de diferente estructura. En el proceso de cribado, la quimioteca se expone a una proteína diana específica, como una enzima o un receptor implicados en una enfermedad. Las estructuras químicas que se unen a la diana, lo harán junto con sus etiquetas de ADN. Después de la etapa de unión, se lavan los compuestos no unidos, dejando solo las estructuras que se han unido satisfactoriamente a la diana. A continuación se realiza secuenciación masiva en las etiquetas de ADN de las estructuras que se han unido satisfactoriamente a la diana, identificando cuáles han interaccionado con la diana y revelando posibles candidatos a fármacos.
Beneficios clave
- Mayor diversidad química: Las DEL proporcionan acceso a una enorme diversidad química debido a la gran cantidad de compuestos que pueden codificarse y cribarse simultáneamente. Esta diversidad permite la exploración de una amplia gama de espacios químicos, aumentando las posibilidades de identificar compuestos nuevos y potentes.
- Cribado de alto rendimiento: Las DEL permiten la detección de millones a miles de millones de compuestos en un solo experimento, lo que permite la identificación rápida de compuestos activos in vitro. Esta capacidad de cribado de alto rendimiento acelera el proceso de descubrimiento y reduce el tiempo necesario para identificar posibles candidatos a medicamentos.
- Eficiencia de costes y tiempo: El uso de quimiotecas codificadas por ADN reduce la cantidad de material necesario para el cribado y elimina la necesidad de purificación y manipulación de compuestos individuales, agilizando el flujo de trabajo y minimizando los costos.
Aplicaciones de la DEL
Las DEL son valiosas para los estudios de validación de objetivos, lo que permite a los investigadores identificar y validar posibles dianas farmacéuticas. Además, las DEL pueden utilizarse para la generación de candidatos basada en fragmentos, donde se analizan fragmentos de moléculas pequeñas contra una diana de interés para identificar candidatos a medicamentos para su optimización posterior. Además, las quimiotecas codificadas por ADN han demostrado ser útiles en la investigación en biología química para comprender las interacciones con la diana, identificar las interacciones proteína-proteína y explorar nuevos espacios químicos.
Recursos relacionados
- Fragment-Based DNA-Encoded Library
Dynamic Library technology in drug discovery delivers reliable results with high chemical diversity, suitable for various targets.
- Future of Drug Discovery with DNA Encoded Libraries
DNA encoded libraries (DELs) offer a paradigm shift in drug discovery by leveraging molecular biology and high-throughput screening. DELs offer a full high-throughput screening library in one vial. Along with our DEL data package, machine learning and AI can be utilized to determine even more information on targets.
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/102/108/acta-52-3-ms.pdf
Aldrichimica Acta issue focused on DNA-Encoded Libraries
- Shaping the Future of Drug Discovery with DNA-Encoded Libraries
Download our whitepaper to discover how DEL technology can be the key to unlocking new and innovative therapeutic opportunities.