Bacteriología
La disciplina de la bacteriología se ocupa de todos los aspectos de la genética, la estructura, la fisiología, el comportamiento, la patogenicidad, la ecología y la evolución de las especies bacterianas. Las investigaciones bacteriológicas son esenciales en el diagnóstico clínico y el control de calidad industrial. La aplicación del microscopio en bacteriología implica la tinción de los microorganismos con métodos adecuados (por ejemplo, tinción de Gram) para determinar la clasificación bacteriana o para detectar micobacterias.
Artículos técnicos relacionados
- Information about lactobacilli, rod-shaped, Gram-positive, fermentative, facultative anaerobic or microaerophilic organotrophs. The lactobacillus organtroph belongs to the lactic acid bacteria group.
- Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
- Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
- With bacterial resistance and emerging infectious diseases becoming potential threats to humans, ribosomally synthesized antimicrobial peptides have become a promising focus area in antibiotic research.
- Ver todo (19)
Protocolos relacionados
- Cell culture protocol for testing cell lines for bacterial and fungal contamination.
- Initiating a Starter Culture
- General protocols for growth of competent cells in microbial medium.
- Learn how to properly clean your laboratory glassware to improve your lab technique and insure high quality results. The most carefully executed piece of work may give an erroneous result if dirty glassware is used.
- Lipopolysaccharides (LPS) are characteristic components of the cell wall of Gram negative bacteria; they are not found in Gram positive bacteria.
- Ver todo (9)
Encuentre más artículos y protocolos
Tinción de Gram
La tinción de Gram es una técnica de tinción esencial en bacteriología utilizada para diferenciar las bacterias grampositivas de las gramnegativas. En este método, la diferenciación se consigue porque las bacterias grampositivas retienen un colorante cristal violeta debido a la presencia de una gruesa capa de peptidoglicano en sus paredes celulares.
Por otro lado, las bacterias gramnegativas son decoloradas por disolventes orgánicos y se vuelven de color naranja-rosa con la contratinción, lo que se atribuye a una pared de peptidoglucano más fina. Los reactivos requeridos para este proceso de tinción en múltiples etapas son el cristal violeta (tinción primaria), el colorante anilina, la disolución de yodo (mordiente) y las contratinciones naranja de safranina (colorante secundario) o fucsina básica fenolada.
Tinción para micobacterias
El diagnóstico precoz de las infecciones micobacterianas es crucial ya que las bacterias ácido-alcohol resistentes son muy patógenas y responsables de enfermedades graves, como la tuberculosis. Se dispone de diversas disoluciones de tinción para la detección de estas bacterias patógenas en cultivos de tejido para estudios histológicos y en frotis bacteriológicos. Se utilizan métodos de detección mediante fluorescencia con la técnica de tinción de Ziehl-Neelsen, a través de portaobjetos tratados con calor (tinción en caliente) o sin tratamiento con calor (tinción en frío). En esta técnica de tinción diferencial se utiliza el compuesto fenólico liposoluble fucsina básica fenolada como colorante primario y la contratinción verde de malaquita.
Tinción para Trichomonas
Los parásitos Trichomonas vaginalis son especialmente comunes en el material ginecológico, como los frotis vaginales y el sedimento urinario, y producen la enfermedad de transmisión sexual no vírica más común, la tricomoniasis. Se utilizan varias tinciones, como Giemsa y naranja de acridina, junto con el examen de la preparación húmeda para el diagnóstico microscópico de Trichomonas vaginalis.
Aplicaciones de la bacteriología en otras industrias
En la industria de los alimentos sólidos y líquidos, las bacterias del ácido láctico como Lactobacillus, Lactococcus, y Streptococcus se utilizan en la fabricación de productos lácteos como el queso, la mantequilla y el yogur. Se utilizan fermentaciones bacterianas en el procesamiento de bebidas como el té y el café. En el creciente campo de la salud del microbioma intestinal, se han utilizado diversas especies bacterianas en suplementos probióticos para reducir la inflamación y mejorar la función intestinal. Las bacterias también se utilizan en la industria farmacéutica en la investigación y la producción de vacunas, y en la producción de tetraciclinas, eritromicina por Streptomyces y bacitracina por Bacillus.