Merck
InicioProductosMicrobiología industrialFiltración microbiológica
Filtración microbiológica
¿Qué es la filtración a través de membrana y para qué se utiliza? Cuando se trata de la filtración a través de membrana, la obtención de unos resultados precisos es fundamental para la inocuidad microbiana de los productos. Ofrecemos una completa cartera de productos para agilizar su secuencia de análisis del límite microbiológico desde la filtración hasta el cultivo y la detección.
Visión general de la sección
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 272
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 272
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Sistemas de filtración a través de membrana
Ofrecemos sistemas completos para la filtración a través de membrana, incluidos los servicios. Nuestra última innovación, el sistema Milliflex Oasis®, es un sistema todo en uno diseñado para aplicaciones farmacéuticas y cosméticas. La probada transferencia de membrana sin contacto y una gran variedad de nuevas características aumentan la productividad, la fiabilidad de los resultados y el cumplimiento de las normativas. Nuestra familia de productos EZ es una gama de productos de filtración a través de membrana, que consta de un sistema de filtración, una bomba de vacío y fungibles. Utilizados en combinación, el sistema agiliza su secuencia de análisis del agua y las bebidas.
Embudo para filtración en microbiología
Nuestros embudos de filtración esterilizados y desechables para los análisis microbiológicos pueden agilizar su secuencia de trabajo, ahorrarle tiempo y proporcionarle resultados de recuento microbiano enormemente fiables. A la vez que eliminan etapas muy prolongadas, como la esterilización en autoclave, nuestros embudos le garantizan su adhesión a la normativa internacional.
Membranas de filtración para microbiología
Nuestras membranas de filtración estériles para análisis microbiológicos vienen listas para usar y permiten una buena recuperación de la carga biológica. Nuestros filtros S-Pak® vienen en envases individuales y son fáciles de utilizar con guantes. Para aplicaciones de gran volumen, nuestras membranas EZ-Pak® vienen en una banda de 150 filtros para cargarlas con facilidad con nuestro dispensador EZ-Pak® Curve. Combinadas con nuestro dispensador de membranas sin contacto, permiten un elevado rendimiento de la filtración a través de membrana.
SISTEMAS DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS RÁPIDOS
Para seguir el ritmo a las crecientes demandas de producción, es fundamental reducir el tiempo transcurrido hasta la obtención de los resultados de los análisis de inocuidad microbiológicos. Los métodos rápidos de detección microbiológica en los que se utiliza tecnología de fluorescencia le permiten obtener los resultados de los análisis microbiológicos antes y, por tanto, le permiten conseguir un control y una comprensión mejores de sus procesos de fabricación. El sistema Milliflex®Quantum y el sistema EZ-Fluo™ son métodos no destructivos que permiten una identificación fiable utilizando cualquier tecnología de identificación. Ambos sistemas incluyen una oferta de servicios de formación, mantenimiento y validación.
Sistema de filtración en línea
Para verificar los límites de contaminación microbiana del agua purificada y procesada en los depósitos y los lazos de agua, el sistema MicropreSure® permite análisis del agua rápidos y fáciles durante los procesos. Es un sistema cerrado, listo para ser utilizado que muestrea y procesa en un solo paso, en el mismo lugar de la toma, y puede utilizarse con medios de cultivo sólidos o líquidos.