Merck
InicioProductosMaterial de laboratorioEquipos y suministros para PCR
Equipos y suministros para PCR
La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es una potente técnica nuclear para biología molecular. Es un método in vitro rápido y eficiente para la amplificación enzimática de secuencias específicas de ADN o ARN a partir de ácidos nucleicos de diversas procedencias. Una reacción de PCR sencilla consiste en un conjunto de oligonucleótidos sintéticos cebadores que flanquean la secuencia de ADN deseada, el ADN objetivo, una ADN polimerasa termoestable y desoxinucleótidos (dNTP). Una serie repetitiva de ciclos que implican la desnaturalización de la muestra y la hibridación del cebador, seguidas de la extensión de los cebadores hibridados, produce enormes cantidades de ADN. Dado que las cadenas sintetizadas en un ciclo sirven como molde en el siguiente, se consigue aumentar un millón de veces la cantidad de ADN en tan sólo 20 ciclos. Desde microplacas para PCR, cubiertas para placas, puntas de pipeta, tubos para PCR y termocicladores, explore nuestra completa oferta de fungibles y equipo para PCR para ayudarle en cada paso de su proceso de PCR. 
Más información sobre
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 562
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 562
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Termocicladores para PCR y minicicladores para amplificación del ADN
Un termociclador (también conocido como máquina de PCR o amplificador de ADN) es un instrumento de laboratorio que calienta y enfría las muestras en ciclos repetitivos para facilitar la amplificación del ADN o el ARN a través de la reacción en cadena de la polimerasa. Estas máquinas se han convertido en habituales en los laboratorios, aunque la introducción de termocicladores portátiles o en miniatura ha facilitado la realización de reacciones de PCR en el campo y en el aula. Muchos termocicladores son programables y permiten a los usuarios guardar los protocolos utilizados con frecuencia. La PCR normalmente requiere de 20 a 35 ciclos que constan de dos a tres etapas de temperatura (desnaturalización, hibridación y extensión). Combinando velocidad, flexibilidad y optimización de PCR, los termocicladores Eppendorf®Mastercycler son adecuados para mejorar las funciones de PCR, como el gradiente 2D y las prestaciones de documentación exhaustiva. Además, también ofrecemos modelos de termocicladores Benchmark Scientific TC diseñados para necesidades de menor rendimiento, al tiempo que se mantiene la misma funcionalidad y un precio más bajo en comparación con las unidades más grandes. 
Por otro lado, descubra una gran variedad de otras láminas adhesivas para placas de PCR, como las láminas para placas EXTREME™, las ThermalSeal RTS™ y láminas para PCR AlumaSeal®, que se adaptan a sus requisitos de trabajo de PCR.
Placas, tiras y películas para PCR
Con los productos de PCR BRAND® puede proteger sus muestras de la contaminación y la evaporación. La producción en salas limpias, las materias primas de gran calidad y los controles de calidad impecables de los laboratorios acreditados garantizan unos niveles de limpieza constantemente elevados. Las películas selladoras y las cubiertas fabricadas para encajar en placas y tubos reducen significativamente la pérdida por evaporación y permiten análisis fiables, incluso con volúmenes de muestra pequeños. Los fungibles para PCR BRAND® siempre están libres de ADNasa, ADN, ARNasa y endotoxinas. También ofrecemos placas de PCR Eppendorf® twin-tec que combinan las ventajas de utilizar materiales de polipropileno y de policarbonato, mientras que las placas de 96 pocillos para PCR Corning® Thermowell son adecuadas para la mayoría de los termocicladores e ideales para la automatización de alto rendimiento.
Puntas de pipeta para PCR y puntas de filtro
Explore una variedad de puntas de pipeta fiables, entre ellas las líderes del mercado, como las puntas de pipeta ART®, en nuestra tabla de selección de productos. Además, las puntas de pipeta y las puntas de filtro BRAND® se fabrican en una sala limpia en las condiciones de producción más modernas, se colocan automáticamente en gradillas y se envasan para garantizar que las puntas son de gran calidad constante. Las puntas de filtro y las puntas de pipeta BRAND® se fabrican con polipropileno de gran pureza, que carece de DiHEMDA, oleamida, ADN (< 40 fg), ARNasa (< 8,6 fg), endotoxinas (< 1 pg) y ATP (< 1 fg). Además, nos enorgullece ofrecer una cartera de productos Eppendorf®, como las puntas de pipeta Eppendorf, que se utilizan para aplicaciones de manipulación de líquidos. Son útiles para acelerar el procesamiento y evitar la contaminación cruzada. Ofrecemos una amplia gama de puntas de pipeta Eppendorf® para aplicaciones de nicho en función de las capacidades de volumen, las demandas estériles y no estériles, así como las de gradillas. Además, los fungibles Axygen incluyen no sólo puntas de pipeta, sino también una variedad de opciones de microplacas para adaptarse a sus requisitos de aplicación específicas. 
Recursos de productos relacionados
  • Brochure: Reagents for PCR
    Roche has provided the gold standard in PCR reagents. Our advanced isolation, purification, and manufacturing techniques ensure that you receive not only the clearest, most reliable results, but also convenience and affordability to fit any laboratory budget.
  • Brochure: PCR
    Suitable for use with 96-well PCR plates as well as standard and low profile Thermo-Strips. Easy to apply without the aid of a capping tool. The flat surface of each cap facilitates sample labeling using a marker pen or adhesive stickers and large labeled end-tabs aid orientation and removal.
  • Tech Article: Complete Solutions for PCR Assay Development
    We offer a wide variety of Polymerase Chain Reaction (PCR) reagents, kits and tools to meet your experimental needs at any stage of development or manufacturing.
  • Protocol: PCR/qPCR/dPCR Assay Design
    The process of assay design is greatly facilitated by adoption of suitable design software. OligoArchitect provides two options for design support. The first is OligoArchitect Online, a software design tool with a wide range of options. If the design requires a specialized capability, the second option is to request the design via OligoArchitect Consultative, utilizing the assistance of our expert molecular biologists.
  • Protocol: FFPE Tissue
    Archived Formalin-fixed, Paraffin-embedded (FFPE) tissue samples are invaluable resources for profiling gene expression and studying a variety of diseases. Since the archived DNA is usually available in limited quantities, amplification of the samples is essential.
  • Quick Reference Guide: ProbeFinder