Técnicas de síntesis de polímeros
Los polímeros son una clase de materiales compuestos por pequeñas unidades químicas que se repiten. La unidad estructural o la unidad que se repite en el polímero se denomina monómero. La polimerización, o síntesis de polímeros, es una reacción química en la que los monómeros se juntan mediante enlaces covalentes para formar polímeros. La longitud de la cadena del polímero se caracteriza por el número de unidades que se repiten en la cadena, lo que se conoce como grado de polimerización (DP). El peso molecular del polímero es el producto del peso molecular de la unidad que se repite por el DP. Las propiedades básicas inherentes a los polímeros dependen principalmente del peso molecular, la estructura (lineal o ramificada) y el DP.
Categorías destacadas
Proporcionamos herramientas de polimerización fiables para iniciar y manipular una reacción química de monómeros para formar cadenas o redes de polímeros con propiedades específicas para diversas aplicaciones.
Descubra nuestra selección de polietilenglicol (PEGS) y derivados de PEG en una amplia gama de pesos moleculares para todas sus necesidades y aplicaciones de pegilación.
Ofrecemos una extensa gama de polímeros biomédicos naturales y sintéticos con propiedades avanzadas adecuadas para todas sus aplicaciones biomédicas.
Explore nuestra cartera de polímeros hidrófobos versátiles para propiciar sus aplicaciones de adhesión, recubrimiento, fibra, película, adhesión, biomédicas y de diseño de plásticos.
En función de los tipos de reacción química implicada, las polimerizaciones se agrupan en dos tipos, conocidas como polimerización por condensación o polimerización por adición. En la polimerización por condensación o crecimiento en etapas, se produce una reacción de condensación entre dos monómeros bifuncionales o trifuncionales diferentes para producir los polímeros; en dicha reacción se eliminan moléculas pequeñas, a menudo agua. En la polimerización por adición, o polimerización por crecimiento de la cadena, el crecimiento del polímero se produce al añadir monómeros a sitios activos de la cadena de polímero con regeneración de los sitios activos al final de cada etapa de crecimiento. Para producir la especie iniciadora con centros reactivos se requiere un iniciador. El centro reactivo puede ser un radical libre, un catión, un anión o un complejo organometálico.
Las características de los polímeros dependen mucho de los tipos de monómero y de los métodos de polimerización utilizados para la síntesis. La polimerización radicálica viviente, también conocida como polimerización radicálica controlada (CRP), permite un mejor control del peso molecular, la distribución del peso molecular, la funcionalidad y la composición del polímero. La CRP puede utilizarse con una amplia variedad de monómeros de vinilo para construir polímeros con diversas propiedades para diferentes aplicaciones.
Hay tres técnicas de polimerización radicálica controlada fundamentales:
- Polimerización radicálica de transferencia atómica (ATRP)
- Polimerización por transferencia de cadena de fragmentación o de adición reversible (RFAT)
- Polimerización mediada por nitróxido (NMP)
La ATRP es idónea para aplicaciones de modificación de superficie que se basan en hidrofilicidad, propiedades adhesivas o funcionalización de nanopartículas a medida. Los polímeros obtenidos mediante RAFT y ATRP pueden ser modificados después de la polimerización y se utilizan mucho en el campo biomédico para la administración de medicamentos y en aplicaciones de ingeniería genética de tejidos. Los copolímeros en bloque para aplicaciones biomédicas se elaboran normalmente mediante RAFT o ATRP. Los copolímeros en bloque desarrollados mediante NMP son esenciales para la dispersión de pigmentos, dispositivos de memoria y fabricación de composite.
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- Find reversible addition–fragmentation chain transfer(RAFT) polymerization process, classes of RAFT agents & applications.
- Literature values for the glass transition temperature, (Tg), and melting temperature, (Tm), are given for the more common homopolymers.
- Refractive index (RI or n) is of critical importance for photonics applications such as optical waveguides and ophthalmic devices. Based on their unique refractive index characteristics and good optical clarity, polymeric materials are also used as anti-reflective coatings for solar cells, displays and contact lenses.
- MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.
- ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
- Ver todo (46)
Protocolos relacionados
- Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
- Polymeric spheres serve as crystal templates. Synthesis methods yield large quantities.
- RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
- We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
- We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
- Ver todo (6)
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]