Patrones de Karl Fischer
![We offer a wide variety of Aquastar® standards and reagents for Karl Fischer Titration La imagen muestra un entorno farmacéutico con una botella médica etiquetada para reactivos Karl Fischer, rodeada de jeringas y documentos informativos, probablemente utilizados para la determinación precisa de la humedad en entornos sanitarios o de laboratorio.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/analytical-reagents/aquastar-product-range/aquastar-product-range.jpg)
La presencia de agua en las materias primas, los productos intermedios y los productos acabados puede afectar a propiedades como la vida útil y la estabilidad, entre muchas otras. La valoración de Karl Fischer es un método establecido para la determinación exacta del contenido de agua en las muestras. Es uno de los métodos rápidos y más precisos para la determinación del contenido de agua en varias muestras en los intervalos que van desde el 0,001 % hasta el 100 %.
Para garantizar la determinación precisa del valor de los reactivos de Karl Fischer, son esenciales materiales de referencia certificados (CRM) de gran calidad. Cualquier imprecisión en sus patrones de referencia producirá una cascada de errores en sus mediciones analíticas. Además de la determinación del valor, los patrones de agua Aquastar® se utilizan habitualmente para las comprobaciones periódicas del rendimiento con el fin de controlar la precisión y la exactitud del instrumento.
Nuestra cartera de productos ofrece patrones de agua líquidos y sólidos para aplicaciones volumétricas y culombimétricas, así como patrones de agua de Karl Fischer para aplicaciones especiales, como Aquastar® Water Standard Oven o Aquastar® Water Standard Oil para el análisis de aceite.
Para garantizar una gran calidad, los patrones de agua Aquastar® se certifican según la ISO 17034 y se miden en nuestro laboratorio de calibración acreditado con la ISO/IEC 17025. Son directamente trazables a las unidades SI, así como verificados con respecto al material de referencia de los patrones de los institutos nacionales de metrología, como el NIST. El CoA se documenta de acuerdo con la Guía ISO 31 y la incertidumbre ampliada, lo que permite una fácil integración en su margen de incertidumbre general.
Productos
Recursos de productos relacionados
- Brochure: Unleashing Accuracy in Water Determination
High Quality CRM Grade Karl Fischer Standards
- Brochure: Aquastar® Reagents for Brilliant Karl Fischer Titration Results
- Karl Fischer Titration Video Series
Improve Karl Fischer titration accuracy with video guides for Metrohm and Mettler instruments, ensuring precise measurement results.