Materiales energéticos solares
Products
Recursos de productos relacionados
- /language-masters/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/photovoltaics-and-solar-cells/opv-tutorial
- Ruthenium-based dyes for Dye-sensitized Solar Cells
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
- Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures
- Quantum Dots for Electronics and Energy Applications
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
- Organic Dyes for Dye-Sensitized Solar Cells
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
- Metal Organic Frameworks (MOFs)
Metal-organic frameworks (MOFs) are porous, crystalline materials composed of metal ions bound by organic ligands.
- Metal-Organic Frameworks in Energy
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
- Organic Photovoltaics in IoT, Architecture, and Wearables
Advances in OPV materials & device design; OPV technology as an energy source, enabling larger deployment of low-power, low-maintenance, & environmentally friendly hardware solutions is discussed.
Materiales de la capa activa
La capa activa de las células solares es donde se produce la conversión de energía. Nuestra amplia selección incluye:
- Aceptores no fullerenos (NFA) - Ofrecen una gran capacidad de ajuste y cristalinidad
- Aceptores fullerenos (FA) - Mejoran la absorción de la luz y la separación de cargas
- Perovskita - Demuestra notables eficiencias de conversión.
- Titania - Considerado por su mejor transporte y estabilidad de electrones.
- Donantes poliméricos - Brindan una versatilidad y eficacia excepcionales
Además de los materiales básicos que se acaban de mencionar (electrodos, materiales de transporte de huecos, materiales de transporte de electrones y materiales de capa activa), nuestras completas soluciones de flujo de trabajo de investigación en células solares incluyen Disolventes y productos químicos, así como sustratos y Herramientas de caracterización.
Materiales de transporte de electrones
Facilitan el transporte electrónico eficiente , la estabilidad en condiciones de funcionamiento y la compatibilidad con los procesos de fabricación, la arquitectura del dispositivo y los materiales utilizados en la capa activa. Elija entre variantes orgánicas e inorgánicas, como TiO2 (dióxido de titanio), ZnO (óxido de zinc), PCBM (éster metílico del ácido fenil-C61-butírico) y C60 (fullereno).
Materiales de transporte de agujeros
Proporcionan un transporte de agujeros eficaz, estabilidad en condiciones de funcionamiento y facilidad de integración en los procesos de fabricación de dispositivos, elija entre variantes orgánicas e inorgánicas, como Spiro-OMeTAD, Spiro-MeOTAD, PEDOT y PTAA.
Electrodos
Elija entre una variedad de opciones adaptadas a sus requisitos:
- Plata (Ag) - Reconocida por su excelente conductividad y estabilidad
- De ITO (óxido de indio y estaño) - Ofrece gran transparencia y conductividad.
- De FTO (óxido de estaño dopado con flúor) - Combina la transparencia con una excepcional conductividad eléctrica.
- Nanomaterial de carbono - Poseen propiedades únicas que permiten mejorar el rendimiento.