Merck
Columnas de cromatografía para bioprocesamiento
Las columnas de cromatografía son fundamentales para la separación satisfactoria de sus valiosas moléculas. Ofrecemos columnas desde la escala de laboratorio hasta la escala piloto y de procesos, brindando un rendimiento sólido y constante con la flexibilidad de procesamiento que requiera para cualquier cosa, desde el cribado hasta la producción a gran escala.
Más información sobre
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Ejemplos de los diferentes tamaños de las columnas cromatográficas Vantage®
Columnas Vantage® para investigación, desarrollo y producción
Las columnas cromatográficas Vantage® son ideales para el desarrollo y la purificación a escala piloto o de producción de aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas. Las columnas Vantage® están diseñadas para un montaje sencillo, escalabilidad desde I+D hasta la producción piloto a pequeña escala y sin espacios muertos.
  • Nuestra familia de columnas de laboratorio Vantage® L para investigación y desarrollo es ideal para aplicaciones de medios de partículas pequeñas
  • Nuestra familia de columnas cromatográficas Vantage® A2 es idónea para medios de cromatografía rígidos de mayor resolución
  • Nuestras columnas para cromatografía Vantage®S2 proporcionan flexibilidad para una amplia gama de aplicaciones
Ejemplo de columnas de cromatografía QuikScale®, incluye una botella de vidrio transparente unida a un soporte, sobre un fondo blanco. El soporte tiene cuatro patas metálicas con ruedas para favorecer la movilidad
Familia de columnas QuikScale® escalable
Esta familia sólida y escalable de columnas cromatográficas maximiza el rendimiento de los procesos, impulsa la productividad y reduce el tiempo hasta la comercialización. Las columnas QuikScale® alcanzan un rendimiento muy elevado y ofrecen una mayor pureza del producto, a velocidades lineales más rápidas. Se adaptan a todos los tipos de medios, se cargan fácil y uniformemente y ofrecen una resolución óptima en una amplia gama de aplicaciones.
Un innovador distribuidor de flujo garantiza una utilización completa y uniforme de los medios para separaciones reproducibles y fiables. Una opción de flujo elevado (con presiones de funcionamiento de hasta 7 bar y caudales de hasta 1 000 cm/h) maximiza la flexibilidad del diseño del proceso. Esto permite mayores ajustes de altura del lecho cuando se manipulan medios con requisitos de flujo o contrapresión elevados.
Las columnas cromatográficas QuikScale® están diseñadas para:
  • Escalabilidad con una gama completa de diámetros de columna (de 70 mm a 630 mm) y alturas (de 550 mm a 1 100 mm), así como de tamaños de poro del soporte del lecho (10, 20 y 30 µm)
  • Amplia variedad de aplicaciones, gracias a los múltiples materiales de que componen los tubos (vidrio, acrílico, acero inoxidable)
Columna cromatográfica circular de acero inoxidable montada sobre un soporte. Tiene múltiples tubos verticales conectados por anillos metálicos en la parte superior e inferior. Se observan botones y palancas de ajuste en el soporte, debajo de la columna. El equipo está montado sobre un soporte de metal con ruedas giratorias para favorecer la movilidad.
Columnas IsoPak™ para aplicaciones a escala de procesos
Las columnas IsoPak™ son rápidas y muy reproducibles, y proporcionan resultados cromatográficos uniformes que son ideales para aplicaciones a escala de procesos. Lo que distingue a una columna IsoPak™ es su carga y descarga reproducibles. Debido a un diseño exclusivo de la válvula, la pasta se bombea directamente al interior de la columna, lo que permite cargarla y descargarla sin necesidad de retirar la celda de flujo superior. Al encerrar las operaciones, la exposición entre el analista y los medios cromatográficos se limita notablemente.
Las columnas IsoPak™ están disponibles en una amplia gama de diámetros (de 440 a 1 400 mm y superiores), materiales de tubos y alturas de lecho (de 500 a 1 000 mm). Proporcionan:
  • Carga y descarga uniformes para obtener resultados reproducibles
  • Facilidad de mantenimiento
  • Escalabilidad
Dos tamaños diferentes de columnas de cromatografía precargadas minichrom, diseñadas para el desarrollo de procesos
Columnas Minichrom para el desarrollo de procesos
Las columnas MiniChrom están diseñadas para el desarrollo de procesos, la optimización del método y la detección selectiva de parámetros, así como la preparación de muestras. Se comprueba la calidad de las columnas MiniChrom para HETP y asimetría, proporcionando:
  • Reproducibilidad superior
  • Excelente escalabilidad
  • Práctica comparación de diferentes medios cromatográficos
Ocho columnas cromatográficas precargadas robocolumns en una microplaca
Robocolumns® para procesos de alto rendimiento
RoboColumns® son columnas de cromatografía miniaturizadas fáciles de usar que pueden ordenarse individualmente en el formato de microplaca de 96 pocillos de uso común y estándar de acuerdo con los requisitos de la aplicación. Están diseñadas para el desarrollo de procesos de alto rendimiento, la detección selectiva y la optimización de resinas y condiciones, y la preparación de muestras antes del análisis posterior.
Una columna de cromatografía precargada Hibar®, fabricada en acero inoxidable
Columnas Hibar® para el cribado de medios
Columnas de acero inoxidable listas para usar precargadas con adsorbentes cromatográficos para la separación de mg a gramos del producto final.
Nueve tamaños diferentes de columnas de cromatografía precargadas Opus®, alineadas, desde el tamaño más pequeño a la izquierda hasta el tamaño más grande, a la derecha
Columnas Opus® para escalabilidad y flexibilidad
Desde la mesa de trabajo hasta la producción, nuestra cartera completa de resinas está ahora disponible en un formato «conectar y utilizar» de un solo uso. La oferta colaborativa combina nuestras resinas de alto rendimiento con las columnas precargadas OPUS® de Repligen, líderes en la industria, para una máxima flexibilidad. Las columnas OPUS® proporcionan un escalado de rendimiento lineal desde la validación del proceso hasta la fabricación.
Recursos de productos relacionados
Página 1 de 3