Acoplamiento cruzado
La reacción de acoplamiento cruzado en síntesis orgánica se produce cuando se unen dos fragmentos con la ayuda de un catalizador metálico. El acoplamiento cruzado ha sido una reacción esencial en química catalítica durante los últimos 30 años, empezando con el trabajo pionero de Heck, Negishi y Suzuki, quienes ganaron el premio Nobel de química en 2010 por el acoplamiento cruzado catalizado por paladio. Como uno de los métodos de formación de enlaces más versátil y potente de la química orgánica sintética, el campo del acoplamiento cruzado ha madurado hasta el punto de que casi cualquiera dos fragmentos pueden acoplarse con el catalizador adecuado.
Categorías destacadas
Nos enorgullece ofrecer una cartera completa de unidades estructurales heterocíclicas, una de las familias de fragmentos moleculares más grande y diversa utilizada en síntesis orgánica.
Ofrecemos una extensa cartera de catalizadores de níquel y paladio para la creación de enlaces C-C, C-N y C-O a través de reacciones de acoplamiento cruzado comunes.
Encuentre los componentes básicos necesarios para impulsar su investigación en nuestra cartera de unidades estructurales orgánicas. Alquenos, alcanos, alquinos, arenos, alenos, ¡y más!
Descubra nuestra incomparable cartera de catalizadores metálicos de transición para sus diferentes aplicaciones basadas en química orgánica y organometálica.
Con el crecimiento exponencial de su utilización, el campo ha crecido hasta incluir numerosas estrategias de formación de enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno y carbono-oxígeno, entre ellas reacciones como:
- La aminación de Buchwald-Hartwig. El acoplamiento cruzado de un (pseudo)haluro de arilo y un amina, es una reacción básica para los químicos de una amplia gama de disciplinas.
- El acoplamiento de Heck. Es el acoplamiento cruzado de un haluro insaturado con un alqueno para dar alquenos sustituidos.
- El acoplamiento de Negishi, que es el acoplamiento cruzado de un (pseudo)haluro de arilo y un compuesto de organocinc nucleófilo para formar enlaces C-C.
- El acoplamiento de Sonogashira. Es el acoplamiento cruzado de un (pseudo)haluro de arilo con un alquino terminal para dar acetilenos disustituidos
- El acoplamiento de Stille, el acoplamiento cruzado de un (pseudo)haluro de arilo y estananos, es una reacción funcional para la formación de enlaces carbono-carbono con pocas limitaciones en los grupos R.
- El acoplamiento de Suzuki-Miyaura, el acoplamiento cruzado de un (pseudo)haluro de arilo y un organoborato. Es una reacción versátil para la formación del enlace carbono-carbono.
Figure 1.Buchwald-Hartwig Amination
Figure 2.Heck Cross-Coupling Reaction
Figure 3.Negishi Cross-Coupling Reaction
Figure 4.Sonogashira Cross-Coupling Reaction
Figure 5.Stille Cross-Coupling Reaction
Figure 6.Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
- MIDA-protected boronate esters offer stability, chromatography compatibility, and reactivity in anhydrous cross-coupling conditions.
- Lipshutz and co-workers have recently developed a second generation technology to their original PTS-enabling surfactant based on the polyoxyethanyl-α-tocopheryl succinate derivative, TPGS-750-M.
- C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) are privileged structures because they promote a great number of transformations with unprecedented selectivity.1
- The Pd-catalyzed C–N bond formation has become an important synthetic reaction in the past 20 years. Several research groups have investigated this reaction and developed very versatile catalysts. Buchwald and coworkers have been very active in synthesizing and developing a portfolio of phosphine ligands for this transformation and other cross-coupling reactions.
- Ver todo (82)
Protocolos relacionados
- Protocol for the KitAlysis™ Buchwald-Hartwig Amination Reaction Screening Kit
- Solutions & slurries to make: Go to the online user set-up page to enter molecular weights into the downloadable excel file.
- TPGS-750-M surfactant enables various reactions in water at room temperature, enhancing efficiency and versatility in synthesis.
- KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.
- A step-by-step protocol guide for KitAlysis Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction Screening Kit.
- Ver todo (6)
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]