Merck
Sales de gran pureza
Placa de Petri con una M dinámica creada a partir de sales de gran pureza
Ofrecemos una amplia gama de sales de gran pureza, como nitratos, oxalatos, haluros, sulfatos, carbonatos y acetatos, disponibles en forma anhidra e hidratada. Los niveles de pureza oscilan entre el 99,9 % y el 99,999 %, verificados por espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) o espectrometría de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente (ICP-OES). Nuestra cartera completa de sales consta de:
Nuestros compuestos iónicos de gran pureza actúan como precursores salinos óptimos para diversos métodos de síntesis, incluidos los de estado sólido, sol-gel y otros como las técnicas hidrotermales y asistidas por microondas. Son ideales para sintetizar nanomateriales, composites y complejos inorgánicos utilizados en aplicaciones como baterías, células solares, catalizadores, pilas de combustible, reactores de sales fundidas, sensores, entre otras.
Visión general de la sección
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 856
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 856
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Icono para materiales de ultra gran pureza que muestra un texto de pureza igual o superior al 99,998 %.
Sales de ultra gran pureza
Los materiales de ultra gran pureza son vitales para la investigación, el desarrollo de nuevas tecnologías y la fabricación de productos avanzados, donde son esenciales un rendimiento y una calidad superiores. Nuestra cartera consta de sales con niveles de pureza que superan el 99,998 % y menos de 10 partes por millón de trazas de impurezas metálicas. Nuestro sistema de gestión de calidad ISO 9001 garantiza una gran uniformidad entre lotes, con certificados de análisis (CoA) específicos de lote disponible, para un rendimiento fiable.
Botellas con sales AnhydroBeads™.
Sales AnhydroBeads™
Nuestras sales AnhydroBeads™ proporcionan un rendimiento excepcional en aplicaciones sensibles al aire y la humedad debido a sus características de gran pureza, monodispersión y fluidez. Estas sales anhidras se desarrollan y prueban bajo estrictas condiciones de fabricación en seco para garantizar un contenido de agua en una escala de partes por millón, una pureza de trazas metálicas del 99,9 % (3N) al 99,999 % (5N) y una baja proporción superficie a volumen (~2 mm de diámetro).
Características y beneficios
  • Reducción de la velocidad de absorción de la humedad ambiental que minimiza el apelmazamiento, el polvo y la acumulación de estática con el fin de facilitar una manipulación sencilla y repetida.
  • Mayores densidades de envasado en crisol y menor volatilidad en los procedimientos de estado sólido a alta temperatura.
  • Mejor carga neumática de las sales en las cámaras de muestras debido a menores problemas de obstrucción asociada con las sales en polvo equivalentes
  • Baja volatilidad para un uso, almacenamiento y transporte seguros y estables
Icono de sales Redi-Dri™ vertiendo de una botella sobre fondo morado.
Sales Redi-Dri™
Nuestras sales Redi-Dri™ proporcionan un rendimiento superior para aplicaciones sensibles a la humedad debido a sus estrictas pruebas de especificación y facilidad de manejo. Nuestro innovador sistema de envasado evita que las sales anhidras e higroscópicas absorban la humedad ambiental durante el transporte y el almacenamiento de productos químicos, eliminando la aglutinación y el apelmazamiento, y preservando las propiedades de flujo libre de calidad asegurada de los compuestos.
Características y beneficios
  • Vida útil prolongada y propiedades de fluidez sin antiaglomerantes, lo que reduce el desperdicio de material.
  • Absorción más lenta de la humedad ambiental
  • Una alternativa más segura y reutilizable a las ampollas de un solo uso
  • La disolución más rápida de las sales Redi-Dri™ reduce el tiempo de espera y mejora la productividad del laboratorio.
Científico en un escritorio mirando una estructura química en la pantalla de un ordenador con iconos científicos de fondo.
Productos Technipur™ para la industria
Nuestros productos Technipur™ ofrecen productos especializados para aplicaciones técnicas, junto con seguridad y transparencia de la cadena de suministro, calidad constante y mejor documentación. Nuestra extensa cartera de productos aptos para las industrias está diseñada para satisfacer esos requisitos.
Características y beneficios
  • Preenvasados de gran tamaño a precios asequibles
  • Cadena de suministro escalable para sus requisitos de fabricación
  • Disponibilidad de inventario mantenida para una entrega rápida
  • Respaldo a la calidad y la documentación
Aplicaciones
Gráfico de botellas - precursores de baterías
Precursores de baterías
Ofrecemos una variedad de precursores de sales de primera calidad diseñados para sintetizar materiales para baterías, incluidas sales de litio de gran pureza y sales de metales de transición como cobalto, manganeso, níquel, aluminio y hierro. Ya sea para reacciones en estado sólido, coprecipitación o procesamiento de química húmeda, nuestros precursores de gran pureza garantizan a nuestros clientes una síntesis fiable y constante de materiales para baterías de alto rendimiento.
Disolución de catalizadores, gráfico morado sobre fondo amarillo.
Catalizadores
Ofrecemos una variada selección de sales de transición, sales de tierras raras y sales de metales preciosos muy utilizadas como catalizadores. Estas sales actúan como revestimientos, precursores de catalizadores para pilas de combustible PEM, y catalizadores homogéneos eficaces. Los preciosos catalizadores homogéneos, que se disuelven por completo en las mezclas de reacción, permiten obtener altos rendimientos en condiciones moderadas.
Ya precise catálisis orgánica u organometálica, tenemos el metal de transición catalizador exacto que busca. 
Icono de sol y paneles solares.
Células solares de perovskita
La calidad y durabilidad de las células solares de perovskita de haluro metálico dependen en gran medida de los materiales precursores y los métodos de deposición utilizados en la preparación de la capa de perovskita. Ofrecemos precursores salinos de gran pureza como haluros de plomo, haluros de estaño y haluros de cesio, que son adecuados para los métodos de deposición debido a su solubilidad en disolventes orgánicos. 
Círculos con signos positivos y negativos.
Galvanoplastia
Suministramos sales de gran a ultra gran pureza para su uso como electrólito en el proceso de galvanoplastia. Estas sales actúan como fuente de iones metálicos, contribuyendo a características deseables como la conductividad eléctrica, el atractivo óptico y la creación de capas protectoras contra la corrosión, la temperatura y la tensión mecánica.