Patrones de contaminantes orgánicos
Un entorno limpio y seguro es un requisito esencial para una calidad de vida saludable. Ya sea para el análisis del suelo, el agua, el aire o los residuos, nuestra completa cartera ofrece una amplia gama de materiales de referencia de gran calidad en diversos formatos (puros, en disolución, en matrices) junto con otros dispositivos analíticos necesarios para toda la secuencia de trabajo.
Ofrecemos una amplia gama de materiales de referencia orgánicos peligrosos para los seres humanos y el medio ambiente, como HAP, PCB, fenoles, contaminantes del aire, explosivos, productos de degradación de la guerra química, plastificantes, subproductos de los desinfectantes, retardantes de llama, ftalatos, compuestos volátiles y semivolátiles, y muchos más.
Más información sobre:
- Bifenilos policlorados (PCB), hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)
- Material de referencia de compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles
- Retardantes de llama y sustancias perfluoroalquiladas (PFAS)
- Plastificantes, ftalatos y subproductos de la desinfección
- Sustancias extremadamente preocupantes (SVHC)
- Patrones de contaminantes del aire
Productos
Recursos de productos relacionados
- Brochure: ASSET™ EZ4 Dry Samplers for Isocyanates
- Brochure: Solutions for your Organics Lab
- Brochure: Brochure: Dioxin & PCB Analysis
- Flyer: Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS)
- Flyer: DSD-DNPH Passive Sampling Device
- Application Note: Fast and Efficient Separation of PAHs
- Application Note: Improved Recoveries and Lower Bakcground for the Analysis of PAHs in Olive Oil
Bifenilos policlorados (PCB), hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)
Los bifenilos policlorados (PCB) figuran como contaminantes orgánicos persistentes debido a su elevada toxicidad, y están prohibidos. Sin embargo, hubo una época en la que los PCB se emplearon mucho como líquidos dieléctricos y refrigerantes o en pinturas, plásticos, pigmentos y papeles autocopiativos sin carbón. Dado que los PCB son productos químicos muy persistentes, hoy en día todavía se encuentran en el medio ambiente y, por consiguiente, deben controlarse muy de cerca. Los PCB también pueden acumularse en las hojas y las partes aéreas de las plantas y los cultivos, además de en los organismos pequeños y los peces. Ofrecemos una amplia variedad de materiales de referencia para PCB como disoluciones únicas o mezclas en diferentes grados de calidad (patrones analíticos, material de referencia certificado) para los requisitos de su laboratorio.
Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) son un grupo de sustancias químicas liberadas al quemar carbón, aceite, gasolina, basura, tabaco y madera. También se forman en la carne y otros alimentos cuando se asan a la parrilla a alta temperatura. Dado que los HAP pueden causar cáncer o irritación de las vías respiratorias, debe controlarse su cantidad en el medio ambiente y en los alimentos. Ofrecemos una amplia selección de materiales de referencia (puros y en disolución) como material de referencia primario del Instituto Nacional Europeo de Metrología (JRC) bajo la marca comercial BCR®, así como material de referencia certificado y productos patrón de calidad analítica.
Material de referencia de compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles
Los compuestos orgánicos volátiles (VOC) son los compuestos orgánicos que pueden vaporizarse fácilmente en condiciones atmosféricas de interior normales de temperatura y presión. A veces se clasifican por la facilidad con la que se emitirán, por ejemplo:
- Compuestos orgánicos muy volátiles (VVOC)
- Compuestos orgánicos semivolátiles (SVOC)
Explore nuestra extensa cartera de materiales de referencia disponibles en varios formatos (puros, disoluciones de un solo elemento, mezclas) y grados de calidad (patrón analítico, material de referencia certificado).
Retardantes de llama y sustancias perfluoroalquiladas (PFAS)
Se añaden retardantes de llama a los materiales fabricados para evitar incendios o ralentizar su combustión. Ciertos pirorretardantes están prohibidos o restringidos en varios países del mundo debido a su toxicidad (genotoxicidad, carcinogenicidad). Las diversas clases de pirorretardantes son las siguientes:
- Pirorretardantes minerales
- Compuestos organoclorados
- Compuestos organobromados
- Compuestos organofosforados
Nuestra cartera de productos ofrece materiales de referencia puros y en disolución para probar las diversas clases de pirorretardantes consignados y no consignados.
Los polifluoroalquilos, o PFAS, son un grupo de productos químicos persistentes fabricados por el ser humano que se encuentran en muchos productos utilizados en diversas industrias de todo el mundo. Algunos PFAS no se descomponen y pueden acumularse con el tiempo en el medio ambiente y el organismo humano. La exposición elevada a PFAS puede provocar efectos adversos para la salud, como cáncer, hepatopatías, disminución de la fertilidad y aumento del riesgo de asma. Se ha vuelto esencial controlar su concentración no solo en el medio ambiente, sino también en alimentos, suelo contaminado y agua o envases de alimentos. Nuestra gama de materiales de referencia de PFAS, en rápida expansión, cumple las normas y los reglamentos existentes de los métodos EPA, ASTM o EN/DIN.
Plastificantes, ftalatos y subproductos de la desinfección
Los ftalatos son un grupo de productos químicos utilizados como plastificantes para ablandar los plásticos y aumentar su flexibilidad. Se utilizan comercialmente en una variedad de productos industriales y de consumo. Los ftalatos deben vigilarse estrechamente, ya que suponen un efecto adverso para el sistema reproductor. Estamos añadiendo continuamente materiales de referencia de los ftalatos y sus metabolitos a nuestra cartera.
Sustancias extremadamente preocupantes (SVHC)
Las sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) son sustancias químicas peligrosas reguladas por REACH. REACH es un reglamento de la Unión Europea relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de los productos químicos. La decisión de añadir una sustancia a la lista de candidatos a SVHC la toman las autoridades nacionales competentes de REACH o la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) a petición de la Comisión Europea (CE). Todos los proveedores de productos industriales deben informar a la ECHA si un artículo contiene más del 0,1 % (p/p) de SVHC. Nuestra extensa cartera de productos SVHC regulados consta de productos patrón analíticos, así como de materiales de referencia certificados para satisfacer los requisitos de su laboratorio.
Patrones de contaminantes del aire
Elija entre una variedad de materiales de referencia para la calibración del control atmosférico que son necesarios para la calibración cromatográfica o las disoluciones de enriquecimiento y el análisis de muestras de carbonilo. Pueden utilizarse para varios métodos internacionales, como los de ASTM, los de la EPA de EE.UU., y los métodos NIOSH y OSHA para la atmósfera del lugar de trabajo. Las mezclas de DNPH certificadas se utilizan como patrones europeos de trabajo y comprobación de calibración para el análisis atmosférico de las emisiones de carbonilo procedentes del escape de los vehículos.
Ofrecemos patrones puros y disoluciones de referencia certificadas de un solo elemento para las aplicaciones necesarias. Para medir los compuestos de piperacina prohibidos, utilizados en el proceso de derivatización de los isocianatos (que cumplen la norma ISO 17734-1:2013), hemos desarrollado varias mezclas certificadas de materiales de referencia tales como isocianato-dibutilamina (DBA) en forma monomérica y oligomérica, consignados y no consignados.