Merck
Tinciones bacteriológicas
Micrografía de tinción bacteriológica de frotis con azul de lactofenol
La bacteriología es casi tan antigua como el microscopio. Gracias a las tinciones y los métodos modernos, lo que una vez fueron curiosidades diminutas y móviles, ahora pueden detectarse, identificarse y clasificarse rápida y específicamente. 
Nuestra completa gama de innovadores productos bacteriológicos abarca kits y disoluciones de tinción brillantes y listos para usar y alternativas sin fenol fáciles de utilizar, además de una completa gama de reactivos e instrumentos auxiliares.
Ofrecemos disoluciones, tinciones y kits listos para usar, con registro para DIV y certificación CE, y sometidos a exhaustivos controles de calidad, lo que los hace adecuados para su uso en diagnóstico clínico y control de calidad industrial. La gran calidad garantizada, su larga vida útil y la uniformidad entre lotes le proporcionan resultados definitivos y reproducibles para facilitarle las pruebas bacteriológicas, incluso en casos de diagnóstico difícil.
Más información sobre
Tinción de Gram
La tinción de Gram es un procedimiento de tinción muy común aunque importante, que se utiliza para diferenciar dos grandes grupos de bacterias según sus diferentes componentes de la pared celular. La diferenciación se logra ya que las bacterias grampositivas retienen una tinción de azul violeta, mientras que las gramnegativas son decoloradas por un disolvente orgánico y se vuelven de color naranja-rosa cuando se contratiñen. Suministramos varias disoluciones necesarias para realizar este procedimiento en varios pasos con confianza, rapidez y facilidad en cualquier laboratorio clínico o industria. Encuentre colorantes cristal violeta y anilina, disoluciones de yodo y decolorantes de Gram y contratinción de naranja safranina en frascos seguros de PE, disponibles en una variedad de envases y tamaños. Para su seguridad, también suministramos un kit sin fenol. Nuestras disoluciones y conjuntos de tinción de Gram son fáciles de manejar y proporcionan resultados de tinción fiables.
Bacterias acidorresistentes
Para la detección más fiable de estas bacterias acidorresistentes, ofrecemos una amplia selección de disoluciones y kits adecuados para tinción manual o automatizada. Realice la detección de fluorescencia al microscopio con nuestras disoluciones colorantes acidorresistentes y el kit de tinción AFB flúor (opción sin fenol disponible) o pruebe nuestras disoluciones de Ziehl-Neelsen para la tinción en caliente de frotis o cortes de parafina. La tinción de Ziehl-Neelsen en frío modificada también es posible con nuestros kits AFB color listos para usar.
Auxiliares para bacteriología
Encuentre todo lo necesario para su procedimiento de preparación, fijación, tinción y montaje de muestras bacteriológicas. Ofrecemos una amplia gama de productos para bacteriología, desde fijadores fiables hasta medios de montaje acuosos y no acuosos, aceites de inmersión con excelentes propiedades refractivas y muchos otros reactivos, disolventes, disoluciones, excipientes e instrumentos de gran calidad. Tenemos sus necesidades cubiertas en cada etapa.
Portaobjetos de control TISSUE-TROL™
Nuestros Sigma-Aldrich® Tissue-Trol™ son portaobjetos de control que consisten en cortes de tejido incluidos en parafina con características conocidas, como patógenos microbianos específicos. Los portaobjetos de control para histología son esenciales en el respaldo de los programas formales de gestión de calidad para controlar el rendimiento de la tinción en laboratorios de anatomía patológica. 