Extracción en fase sólida (SPE)
La extracción en fase sólida (SPE) es una técnica diseñada para la preparación y la purificación rápidas y selectivas de la muestra antes del análisis cromatográfico (p. ej. HPLC, GC, TLC). En la SPE, se aíslan uno o más analitos de una muestra líquida extrayéndolos, separándolos o adsorbiéndolos en una fase estacionaria sólida.
Categorías destacadas
Descubra diversos materiales para la extracción en fase sólida (SPE) y la preparación QuEChERS de la muestra. Cartuchos, tubos, placas y más disponibles.
Consiga separaciones precisas con nuestra extensa colección de columnas para HPLC. Mejore la retención, la resolución y la selectividad. Pídalas hoy mismo.
Consiga un rendimiento superior de la GC con nuestras columnas, fungibles y accesorios. Explore las ofertas de Supelco®.
La extracción en fase sólida (SPE) es una técnica diseñada para la preparación y la purificación rápidas y selectivas de la muestra antes del análisis cromatográfico (p. ej. HPLC, GC, TLC). En la SPE, se aíslan uno o más analitos de una muestra líquida extrayéndolos, separándolos o adsorbiéndolos en una fase estacionaria sólida.
La preparación de la muestra mediante SPE cambia la matriz original de una muestra a un entorno de matriz más sencilla. Esto hace que la muestra sea más adecuada para la cromatografía analítica posterior y con frecuencia simplifica y mejora el análisis cualitativo y cuantitativo final. La matriz de muestra más sencilla también indica la exigencia que se deposita en un sistema analítico, lo que podría ampliar la vida útil del sistema.
Un procedimiento óptimo de SPE puede permitirle:
- Cambiar las matrices de muestra para que sean más compatibles con el método cromatográfico deseado.
- Concentrar los analitos (enriquecimiento de trazas) para aumentar la sensibilidad.
- Eliminar las interferencias que provocan un elevado ruido de fondo, picos erróneos o poca sensibilidad durante el análisis cromatográfico.
- Proteger la columna analítica de los contaminantes.
- Automatizar el proceso de extracción.
¿Cómo funciona la SPE?
En la SPE, la fase estacionaria (un adsorbente o una resina) se une al analito o la impureza a través de interacciones fuertes pero reversibles para extraer de forma rápida y fiable el analito de interés de una muestra compleja.
La SPE es selectiva y versátil, ya que se dispone de muchos adsorbentes y condiciones de elución diferentes para diferentes analitos y matrices. Entre los adsorbentes habituales de la SPE se cuentan:
- Contienen sílice
- Fase inversa (C18, C8, de ciano, fenil)
- Fase normal (sílice, diol, NH2)
- Intercambio iónico (SAX, WCX, SCX)
- Contienen carbono
- Contienen polímeros (varias composiciones, diferentes funcionalidades)
- Otros, por ejemplo, Florisil® (silicato de magnesio) o alúmina
- Lecho mixto: Combinaciones de casi cualquiera de los anteriores en capas secuenciales
Estrategias para la SPE
En la 'SPE de unir-eluir', el analito de interés es capturado por el adsorbente y las interferencias de la matriz atraviesan el cartucho. En la 'SPE de eliminación de interferencias', las interferencias de la matriz se capturan en el adsorbente y pasan los analitos de interés. Los métodos de HybridSPE y SPE QuEChERS funcionan mediante la eliminación de interferencias.
El método de extracción en fase sólida óptimo depende de la estructura, la solubilidad, la polaridad y las propiedades lipófilas (coeficientes de distribución) del analito. Existen guías de selección para ayudar a elegir la fase estacionaria y el disolvente más favorables para la aplicación de interés.
Aplicaciones de SPE habituales
La SPE se utiliza con frecuencia en las industrias farmacéutica, clínica y de diagnóstico de alto rendimiento, forense, medioambiental y alimentaria/agroquímica para análisis relacionados con:
- Compuestos farmacéuticos y metabolitos en líquidos biológicos
- Drogas en los líquidos biológicos
- Contaminantes medioambientales en el agua potable y las guas residuales
- Plaguicidas, antibióticos o micotoxinas en matrices alimentarias/agrícolas
- Desalado de proteínas y péptidos
- Fraccionamiento de lípidos
- Vitaminas hidrosolubles y liposolubles
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- Carbonyl compounds react within the DNPH cartridge to form immobilized hydrazones, which can be subjected to automated desorption and HPLC analysis with UV detection.
- HS-SPME with Carboxen®/PDMS coated Nitinol fiber allows low MW analyte detection in light-exposed milk plastics.
- 2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.
- Pistachios 45% fat complicates pesticide analysis. But Z-Sep+ sorbent cleanup after QuEChERS extraction can reduce background for reliable results.
- This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.
- Ver todo (39)
Protocolos relacionados
- Supelco desarrolló un procedimiento integral analítico y de preparación de muestras para determinar el BPA en el agua potable.
- Se detectó triclosán en las aguas residuales vertidas de una planta de tratamiento de residuos utilizando HPLC seguida de detección UV y MS/MS.
- Fast, high-resolution separations of procainamide labeled glycans - dextran ladder, human IgG and cetuximab
- In this study, optimized methods are presented for sample preparation and chiral chromatography for the LC/MS analysis of amphetamine and methamphetamine enantiomers in urine.
- Optimized sample prep and chiral chromatography methods for the LC/MS analysis of these drug enantiomers in urine
- Ver todo (35)
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]