I0460000
L-Isoleucina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Ácido (2S,3S)-2-amino-3-metilpentanoico
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
leucine
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
288 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
Clave InChI
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)