Secuenciación de última generación
La secuenciación de última generación (NGS) es el nombre que engloba varias tecnologías relacionadas que permiten una cobertura de secuenciación masiva paralela o profunda de una región seleccionada o de todo el genoma de un organismo. Esenciales en la disciplina de la investigación genómica, las tecnologías de secuenciación han existido durante décadas. Sin embargo, el avance continuo de la NGS o las tecnologías de secuenciación masiva en paralelo del ADN y el ARN han permitido a los investigadores aumentar la cobertura de secuenciación de todo el genoma y las herramientas de análisis de datos, a la vez que reducen rápidamente el coste. Las aplicaciones de la NGS van más allá del análisis del genoma completo, ya que tiene implicaciones significativas por igual para los avances recientes en genómica fundamental y en la investigación de enfermedades.
Categorías destacadas
Los biorreactivos de agarosa se adaptan a aplicaciones de cultivo celular y biología molecular, ofreciendo geles de agarosa listos para verter para la electroforesis de ARN/ADN.
Análisis integral del microbioma intestinal: descubra una solución holística que abarca la preparación de muestras, la secuenciación, la bioinformática y las estadísticas. De 16S a WGS.
Descripción general de los métodos de NGS
La metodología y los reactivos para NGS están en constante evolución, sin embargo, los investigadores disponen ahora de numerosos sistemas de NGS. Las plataformas de uso habitual incorporan la utilización de varias etapas cruciales en el procedimiento de NGS, como la preparación de muestras o colecciones, la generación de agrupaciones, la secuenciación y el análisis de datos. La preparación de la muestra suele implicar la amplificación del ADN o la agregación de enlazadores o adaptadores de secuencia. La generación de un clúster de cada secuencia de ADN tiene lugar cuando el ADN que contiene el enlazador covalentemente unido hibrida a una superficie sólida para la amplificación de la PCR en puente o mediante métodos alternativos como la PCR en emulsión. Además, existen muchos métodos de secuenciación del ADN, entre ellos la secuenciación por ligadura, la secuenciación por síntesis, la pirosecuenciación y la secuenciación por ion Torrent. Cada método de secuenciación implica diferentes etapas de reacción y compuestos químicos que, en última instancia, determinan la longitud de cada secuencia (longitud de lectura), la tasa de error y el coste del reactivo.
Enfoques analíticos para los análisis de datos de la NGS
Un elemento final para todos los procedimientos de NGS es el paso crítico de análisis de los datos que se produce después de la secuenciación. Si bien cada plataforma y secuencia de trabajo de NGS produce una enorme cantidad de información digital capturada en los ordenadores, los bioinformáticos deben analizar el conjunto de datos sin procesar utilizando un número cada vez mayor de herramientas analíticas para el alineamiento y la cartografía de lectura, como Bowtie, Galaxy y muchas otras. Muchos de los avances en el campo de las tecnologías de NGS han surgido de la fusión de numerosos ámbitos científicos para desarrollar y optimizar el análisis y la interpretación de estos grandes conjuntos de datos. Dependiendo de las necesidades de aplicación específicas, los investigadores pueden ahora utilizar estas potentes herramientas para secuenciar genomas enteros, exomas o transcriptomas para investigación fundamental y de enfermedades.
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- Regardless of next-generation sequencing (NGS) platform, universal and index adapter sequences are required for the proper assembly of sample fragments.
- MISSION siRNA Negative Controls ensure mRNA knockdown efficiency baseline; tested in human, rat, and mouse cells, designed without gene homology.
- MISSION Positive Control siRNA, validated for siRNA silencing experiments, saves time in gene silencing research.
- Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
- Ver todo (18)
Protocolos relacionados
- La hibridación se produce tras el calentamiento y el enfriamiento de dos oligonucleótidos monocatenarios con secuencias complementarias.
- SeqPlex DNA Amplification Kit enables NGS from small or degraded DNA quantities for whole genome amplification.
- The SeqPlex RNA Amplification kit provides a method for amplification of total RNA or isolated mRNA prior to entry into the workflows of the commonly used deep sequencing platforms.
- GenomePlex® is a Whole Genome Amplification (WGA) method that allows the researcher to generate a representative amplification of genomic DNA
- WTA2, a Whole Transcriptome Amplification (WTA) method, allows for representative amplification of nanogram quantities of total RNA in less than 4 hours without 3-bias
- Ver todo (6)
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]