Materiales de silicona
SILICONAS
Las siliconas, también conocidas como polisiloxanos, son polímeros sintéticos con un esqueleto de silicio-oxígeno como el del dióxido de silicio, pero que contienen también otros grupos orgánicos. A diferencia de los polímeros de carbono homólogos, estos compuestos muestran una combinación única de propiedades físicas y químicas debido a las excepcionales propiedades fisicoquímicas del enlace siloxano (-Si-O-). Los copolímeros que contienen silicona y las redes modificadas con silicona tienen una flexibilidad extremadamente elevada del esqueleto y temperaturas de transición vítrea (Tg) muy bajas, alrededor de −120 °C. También demuestran una buena estabilidad térmica y oxidativa, una gran permeabilidad al gas, excelentes propiedades dieléctricas y biocompatibilidad, y una mínima tensión superficial.
Más información sobre
Products
CLASIFICACÓN DE LAS SILICONAS
Nuestros polímeros de silicona (polisiloxano) demuestran una variedad de propiedades del material de silicona y pueden categorizarse como líquidos, elastómeros o resinas. Los polímeros de peso molecular moderado se clasifican como líquidos, mientras que los polímeros ligeramente reticulados con elevado peso molecular son elastómeros. Las resinas de bajo peso molecular contienen grupos funcionales, normalmente grupos hidroxilo, alcoxi o cloro, que experimentan hidrólisis o condensación para formar estructuras muy reticuladas.
Las aplicaciones comunes en la ciencia de los materiales de nuestras productos básicos de silicona son:
- Elastómeros de silicona, como el poli(dimetilsiloxano) (PDMS), para sellos estampados en aplicaciones de litografía blanda y de nanopatrones
- Materiales dieléctricos para actuadores electrostáticos y recolectores de energía dieléctrica
- Materiales de encapsulado y embalaje para dispositivos electrónicos
- Reactivos modificadores de las propiedades de superficie para aplicaciones en microfluídica
COPOLÍMEROS Y HOMOPOLÍMEROS DE SILICONA
Los copolímeros y homopolímeros de silicona forman una superficie hidrófoba con baja absorción de agua y se utilizan principalmente en la preparación de lubricantes, espumas y polímeros adhesivos.
Las siliconas de nuestro catálogo tienen:
- Sustitutos no reactivos que ajustan las propiedades mecánicas y termomecánicas (como la temperatura de transición vítrea)
- Sustitutos reactivos y grupos terminales que permiten la modificación química (como el entrecruzamiento)
- Pesos moleculares y niveles de viscosidad diferentes.
ACEITES DE SILICONA
En nuestro catálogo encontrará aceites de silicona (o fluidos de silicona) constituidos por cualquier siloxano polimerizado líquido que tiene cadenas laterales orgánicas. Son más termodinámicamente estables que otros siloxanos debido a un enlace Si-O-Si muy polarizado con una gran energía de enlace. Los líquidos de silicona demuestran una mayor flexibilidad estructural, permeabilidad y lubricidad debido a los grupos metílicos que giran libremente, así como a las débiles fuerzas de atracción intermolecular. Además, tienen excelentes propiedades humectantes y formadoras de película debido a la menor tensión superficial y son inodoras, no tóxicas, repelentes del agua, resistentes a los productos químicos y resistentes a los rayos UV.
Ofrecemos una amplia gama de aceites de silicona con varios grados de viscosidad, que van desde 5 c St (o 5 mPa∙s) hasta 100 000 c St (o 100 000 mPa∙s) a 25 ˚C. Nuestros aceites de silicona pueden utilizarse como líquidos de calefacción y refrigeración en la gestión térmica. Cuando se utilizan en sistemas de agua/aceite, nuestros siloxanos generan emulsiones estables de microgotitas, que se utilizan ampliamente en análisis de ADN y sangre, reacciones químicas, descubrimiento de fármacos, formulación de tintas, cosméticos, textiles y productos para el cuidado del hogar.
Recursos de productos relacionados
- Protocol: Procedure for Standard Surface Modification using the Aldrich® Kit for Creating Hydrophilic PDMS Surfaces
Use of this kit results in a durable hydrophilic PDMS surface.