Nanomateriales de carbono
Los nanomateriales de carbono constituyen una extensa familia de alótropos del carbono, que consta de fullerenos y puntos cuánticos 0 dimensionales, nanotubos de carbono unidimensionales (CNT), grafeno bidimensionales y nanodiamantes y nanocuernos tridimensionales. Los nanomateriales de carbono se utilizan en una amplia gama de aplicaciones debido a sus propiedades físicas y químicas únicas. Explore nuestra completa cartera de innovadores nanomateriales de carbono para potenciar sus avances científicos. Si desea más información sobre los materiales nanoestructurados, consulte nuestrotutorial sobre nanomateriales.
Productos
Fullerenos
Los fullerenos se denominan también buckybolas o futbolenos. Ofrecemos una gran variedad de fullerenos de C60 a C70, C76, C78 y C84, ya sea en su forma prístina o con grupos funcionales que ayudan a su dispersión y procesamiento. Los fullerenos encuentran aplicación en compuestos ligeros, soportes para catalizadores, biociencias y aplicaciones de energía alternativa. La escalabilidad de nuestros fullerenos le permite hacer realidad fácilmente sus ideas de productos.
Nanotubos de carbono
Los nanotubos de carbono pueden clasificarse según su número de paredes concéntricas en nanotubos de una pared (SWCNT), nanotubos de doble pared (DWCNT) o nanotubos de pared múltiple (MWCNT). El diámetro y el ángulo helicoidal de los nanotubos de carbono de una pared (SWCNT) tienen un efecto enorme en sus propiedades electrónicas, al hacer que algunos nanotubos se comporten como conductores metálicos y otros como semiconductores de separación de banda directa. Nuestros SWCNT específicos de quiralidad son óptimos para la fabricación de componentes electrónicos de alto rendimiento basados en transistores de efecto de campo. Nuestras matrices de nanotubos de carbono multipared (MWCNT) extraíbles facilitan el procesamiento de los MWCNT puros en formas macroscópicas útiles, como películas y fibras, sin la necesidad de postratamientos destructivos que normalmente dañan la estructura y la propiedad de los CNT prístinos o comprometen su rendimiento en las aplicaciones finales. Debido a su elevada relación dimensional, conductividad eléctrica, excepcional conductividad térmica y fuertes propiedades mecánicas, los CNT admiten aplicaciones de vanguardia en pantallas conductoras transparentes flexibles, bioelectrónica, músculos artificiales, electrónica de fibra y textiles inteligentes.
Grafeno
El grafeno es uno de los nanomateriales de carbono más prometedores. El grafeno tiene una estructura de una sola capa atómicamente fina, una gran superficie y sólidas propiedades mecánicas y electroquímicas. Ha sido el centro de la investigación en electrónica, energía, compuestos ligeros y aplicaciones biomédicas. Los investigadores han demostrado que dos capas de grafeno colocadas una encima de la otra pueden conducir electrones sin resistencia si se tuercen en un “ángulo mágico” efectivo o se convierten por completo en un aislante para cambiar enormemente la propiedad del dispositivo. Nuestra colección de grafeno, nanocintas de grafeno y materiales de óxido de grafeno está disponible en varias formas para permitir su fácil incorporación en todas sus aplicaciones.
Nanodiamantes
Nuestros nanodiamantes fluorescentes son herramientas de obtención de bioimágenes muy estables con baja toxicidad, gran compatibilidad biológica e infinita fotoestabilidad. La ausencia de fotoparpadeo, la larga vida útil de la fluorescencia (>10 ns) y la facilidad de la biofuncionalización le ayudan a lograr el éxito en sus esfuerzos experimentales.
Puntos cuánticos de carbono
Descubra nuestros puntos cuánticos de carbono no tóxicos y los puntos cuánticos de grafeno con buena solubilidad, fotoluminiscencia estable y mejor injerto de superficie, lo que los convierte en candidatos prometedores para sustituir a los puntos cuánticos inorgánicos.
Otros nanomateriales de carbono
También ofrecemos otros nanomateriales de carbono como los nanocuernos de carbono (CNH) y las nanofibras de carbono (CNF). Nuestros notables CNH ofrecen una gran superficie, altas conductividades eléctricas y térmicas, así como una buena capacidad de procesamiento de la disolución, combinada con una capacidad de producción a gran escala. Los CNH son una opción viable para el soporte de catalizadores, el almacenamiento de gases, el almacenamiento de energía, la administración de medicamentos y la fototerapia.
Nuestras CNF son discontinuas, muy grafíticas, muy compatibles con la mayoría de las técnicas de procesamiento de polímeros, y pueden dispersarse de un modo isótropo o anisótropo. Son materiales rentables con excelentes propiedades mecánicas, elevada conductividad eléctrica y elevada conductividad térmica, que pueden distribuirse a una amplia gama de matrices: termoplásticos, termoendurecibles, elastómeros, cerámicas y metales. Las CNF tienen también un estado de superficie único, que facilita la funcionalización y otras técnicas de modificación de superficies para adaptar/diseñar la nanofibra a la aplicación.