Mezcladoras, válvulas y conectores de acero inoxidable
El hardware NovAseptic®, una gama de componentes de alto rendimiento para la manipulación de líquidos sin riesgos, excede los requisitos para procesos sanitarios limpios. Con nuestra amplia gama de mezcladoras, válvulas y conectores, puede mejorar fácilmente la seguridad, la calidad, la potencia y la pureza de su producto a la vez que reduce al mínimo el tiempo de procesamiento.
Más información sobre
Products
Mezcladoras NovAseptic®
Diseñada para satisfacer una amplia variedad de aplicaciones, nuestra línea completa de mezcladoras NovAseptic® ofrece durabilidad y fácil mantenimiento al tiempo que le proporciona un rendimiento de mezcla y una eficiencia operativa superiores. El desmontaje de una mezcladora NovAseptic® es fácil gracias a su diseño montado en la parte inferior, que evita la necesidad de levantar el sistema.
|
|
Válvulas NovAseptic®
Nuestras válvulas y combinaciones de válvulas (de 12 mm a 76 mm) proporcionan una amplia gama de soluciones asépticas rentables que cumplen los rigurosos requisitos de CIP/SIP. Diseñadas para eliminar los espacios muertos y minimizar los volúmenes de retención, las válvulas NovAseptic® ofrecen una eficiencia de proceso óptima. Fabricadas con materiales de diafragma como EPDM, elastómeros de silicona y PTFE, nuestro diseño de válvula aséptica le permite comprimir y simplificar el diseño de su proceso, reducir su trabajo de validación y ahorrar tiempo y dinero.
|
|
Conectores NovAseptic®
Los conectores NovAseptic® pueden utilizarse para simplificar la conexión de herramientas de muestreo, válvulas, sensores y otros dispositivos que interaccionan con su tanque, sistema o tuberías de proceso. Gracias a su diseño flexible, los conectores NovAseptic® funcionan con una amplia gama de equipos que utilizan conexiones TriClamp y pueden instalarse fácilmente con tapones ciegos sin afectar a las condiciones asépticas de su sistema.
|
|
Recursos de productos relacionados
- Mezcladoras, válvulas y conectores de acero inoxidable
Eleve la excelencia en el manejo de líquidos: Experimente los componentes NovAseptic®: mejore la seguridad, la calidad y la eficiencia de procesamiento en las operaciones sanitarias.
- Brochure: NovAseptic® Valves
NovAseptic® Valves are engineered for optimal performance, reliability, durability and ease of maintenance.
- Brochure: NovAseptic® Connectors
NovAseptic® Connectors are considered the industry standard for connecting equipment with a triclamp connection to a tank.
- Technical Bulletin: NovAseptic® Mixers, Inspection, and Replacement Guidelines for Male/Female Bearings
- Specification Sheet: NovAseptic® Valve Inductive Position Indicator Unit, Namur, ATEX
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
Our offerings include equipment and software services, process development support, along with quality and regulatory support.