Merck
InicioProductosBiología de las proteínasPreparación de muestras proteicasTampones de lisis celular y reactivos de extracción de proteínas
Tampones de lisis celular y reactivos de extracción de proteínas
El aislamiento y la purificación de proteínas requieren la lisis celular mediante disgregación de las muestras celulares o tisulares y la extracción de la fracción proteica adecuada. Este paso es fundamental, ya que los métodos de procesamiento pueden afectar a la integridad y la actividad de la proteína deseada o exponerla de cualquier otra forma a condiciones degradativas. Explore tampones de lisis celular, kits y reactivos de extracción de proteínas y potenciadores como las enzimas de extracción para sus tipos de célula y necesidades de aplicación específicas.
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 52
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 52
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Usted ha visto de 1 a 20 de 52 resultados
Página 1 de 3
Página 1 de 3
Recursos de productos relacionados
Página 1 de 2
Tampón RIPA para lisis celular
El tampón para análisis de radioinmunoprecipitación (RIPA) se utiliza para la lisis celular rápida y la solubilización de proteínas de células de mamífero cultivadas en suspensión y adheridas. La disolución tampón para lisis celular RIPA permite la lisis celular y la solubilización proteica eficaces a la vez que evita la degradación de las proteínas y la interferencia en la actividad biológica y la inmunorreactividad. El tampón RIPA también reduce al mínimo las interacciones inespecíficas de unión a proteínas para garantizar una baja actividad de fondo en los ensayos de inmunoprecipitación y pull-down molecular.
Reactivos de extracción de proteínas BugBuster®
Los reactivos de extracción de proteínas BugBuster® están optimizados para la extracción de proteínas de E. coli en condiciones no desnaturalizantes. 
La mezcla maestra BugBuster® combina el reactivo de extracción de proteínas bacterianas BugBuster® con la nucleasa Benzonase® y la disolución de rLysozyme™ para una práctica extracción de proteínas y digestión de ácidos nucleicos todo en uno. 
Reactivos de lisis CelLytic
Los reactivos de lisis CelLytic™ están formulados específicamente para lisar y extraer las proteínas celulares en condiciones no desnaturalizantes en función del tipo de célula o tejido y de la localización de las proteínas deseadas.
Reactivos PopCulture®
Los reactivos PopCulture® permiten la extracción de proteínas de las células directamente en el medio de cultivo sin necesidad de centrifugación. El reactivo Insect PopCulture® lisa las células de insecto directamente en un medio sin suero y es ideal para el cribado de expresión de muchas muestras pequeñas.
Potenciadores: enzimas de extracción y otros reactivos
  • Disolución rLysozyme™: fragmenta enzimáticamente los enlaces de la capa de peptidoglucanos de las bacterias para romper la pared celular con el fin de lisar las bacterias o para preparar de esferoplastos, especialmente eficaz contra especies grampositivas.
  • Acromopeptidasa: proteasa de serina bacteriolítica, para lisar las bacterias grampositivas resistentes a lisozima
  • Liticasa: fragmenta enzimáticamente las capas de β-glucano de la pared celular de las levaduras permitiendo el acceso al contenido celular. La digestión de la capa exterior ayuda a preparar los esferoplastos para lisis o transformación
  • Quitinasa: la digestión de la pared celular se realiza con seguridad mediante degradación de la quitina en hongos y otros organismos.
  • Mezcla multilítica: MetaPolyzyme, una mezcla de 6 enzimas para muestras de lisis difícil.
  • Enzimas para lisis libres de ADN: para muestras con baja biomasa sensibles a la contaminación de ADN microbiano.
  • Nucleasa Benzonase®: degrada todos los tipos de ácido nucleico para una extracción de proteínas más eficiente, para reducir la viscosidad y las interferencias en los ensayos, lo que permite una manipulación precisa de las muestras y una cromatografía más rápida. Obtenga más información en nuestra páginas de Preguntas frecuentes.
  • Reactivo de bioprocesamiento Lysonase™: la práctica mezcla de la disolución rLysozyme™ y la nucleasa Benzonase® reduce al mínimo las etapas de pipeteo.
  • ExoPolyzyme: para la lisis enzimática de la matriz extracelular de biopelículas; es una mezcla de 7 enzimas que descomponen diferentes componentes que residen en la ECM, como los EPS y los lípidos.
Productos relacionados
Lo sentimos, se ha producido un error inesperado
Network error: Failed to fetch