Saltar a
A2228
Anti-β-Actin (ACTB) Antibody
mouse monoclonal, AC-74
Monoclonal Anti-β-Actin antibody produced in mouse
Sinónimos:
Actin Antibody Sigma, Beta Actin Antibody - Monoclonal Anti-β-Actin antibody produced in mouse, Beta Actin Antibody Sigma, Beta Actin Sigma Antibody, Sigma Actin Antibody, Sigma Beta Actin Antibody
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 μL
Comprobar disponibilidad del carrito
$604.000
200 μL
Comprobar disponibilidad del carrito
$762.000
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AC-74, monoclonal
Application:
ARR, ICC, IHC, WB
Citations:
2972
$604.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZRB1312
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Anti-β-actina monoclonal antibody produced in mouse, clone AC-74, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AC-74, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 42 kDa
species reactivity
rabbit, sheep, cat, guinea pig, bovine, mouse, chicken, wide range, Hirudo medicinalis, canine, Drosophila, carp, pig, rat, human
should not react with
Dictyostelium discoideum
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: 10-40 μg/mL using human or chicken fibroblasts, immunohistochemistry: suitable, microarray: suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extracts of human or chicken fibroblasts
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
General description
El gen ACTB (actina β) codifica la β-actina. Es una proteína de mantenimiento citoesquelético. Está presente en el citoplasma. Este gen está localizado en el cromosoma humano 7p22.1.
Reconoce un epítopo localizado en el extremo N-terminal de la isoforma β de la actina. Marca de manera específica la β-actina en una amplia variedad de tejidos y especies. En la tinción inmunofluorescente de criosecciones tisulares ultrafinas de molleja de pollo, el anticuerpo marca los cuerpos densos y los canales longitudinales que unen cuerpos densos consecutivos que también están ocupados por desmina y la placa densa asociada a la membrana. Este anticuerpo no reacciona con el musculo cardiaco ni esquelético adulto (más allá de trazas debidas a contaminación de la muestra con células no musculares) ni con células que expresan la β-actina en la ameba Dictyostelium discoideum. El epítopo reconocido por el anticuerpo es resistente a la fijación con formalina y la inclusión en parafina. También pueden utilizarse como fijadores las disoluciones B5, metacarn, etanol o Bouin. El anticuerpo puede utilizarse como sondas para la β-actina como un control interno en la inmunotransferencia.
Immunogen
péptido N-terminal de la actina β-citoplasmática ligeramente modificado, Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys, conjugado con KLH.
Application
El anticuerpo monoclonal anti-β-actina se ha utilizado para análisis de inmunoelectrotransferencia y en inmunotransferencia bidimensional en gel.[1]
El anticuerpo monoclonal anti-βactinina puede utilizarse para inmunocitoquímica (10- 40 μg/ml utilizando fibroblastos de pollo o humanos), inmunohistocitoquímica y análisis de micromatrices.
El anticuerpo monoclonal anti-actina de ratón se utilizó como control de carga para el análisis mediante inmunotransferencia de las proteínas inmunoprecipitadas de cocultivos de los ganglios radiculares dorsales de rata.
Se realizaron análisis de inmunoelectrotransferencia (técnica western) de los lisados celulares MDCK utilizando anticuerpo anti-actina monoclonal como anticuerpo primario.
Biochem/physiol Actions
La actina es una proteína citoesquelética que regula la movilidad celular, la secreción, la fagocitosis y la citocinesis. El extremo NH2-terminal de la actina puede funcionar como antígeno. Este extremo terminal puede también modular las interacciones de la actina y puede asociarse con proteínas como la miosina.
βLa β-actina modula el crecimiento celular, la migración y el conjunto de G-actina. Mutaciones en la ACTB producen trastornos pleitrópicos del desarrollo.
Physical form
Se suministra como una disolución en solución salina tamponada con fosfato 0,01 M, pH 7,4, que contiene acida sódica 15 mM.
Preparation Note
Conservar a -20 °C. Para su uso continuo, el producto puede conservarse entre 2 y 8 °C durante un máximo de un mes. Para una conservación prolongada, congelar en alícuotas de trabajo a -20 °C. No se recomienda la congelación y descongelación repetidas ni la conservación en congeladores «« frost-free». Si aparece una turbidez ligera tras una conservación prolongada, clarifique la disolución centrifugándola antes de usarla. Las muestras de la dilución de trabajo deben desecharse si no se utilizan en 12 horas.
Other Notes
Para ver una guía de selección de anticuerpos anti-actina, visite www.sigmaaldrich.com/actin.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A5316A5441A1978
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
rabbit, sheep, cat, guinea pig, bovine, mouse, chicken, wide range, Hirudo medicinalis, canine, Drosophila, carp, pig, rat, human
species reactivity
rabbit, sheep, cat, guinea pig, bovine, mouse, chicken, wide range, Hirudo medicinalis, canine, Drosophila, carp, pig, rat, human
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
clone
AC-74, monoclonal
clone
AC-74, monoclonal
clone
AC-15, monoclonal
clone
AC-15, monoclonal
Still not finding the right product?
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
wgk
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Whether this antibody is suitable for immunoprecipitation?
    1 answer
    1. This antibody is not tested for the suitability of immunoprecipitation. The end-user will need to validate the suitability of this antibody for immunoprecipitation.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review