Spend $350.000 — Save 5%; Spend $600.000 — Save 10%; Spend $1.000.000 — Save 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 μL | Comprobar disponibilidad del carrito | $580.000 |
0.2 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | $773.000 |
0.5 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | $1.390.000 |
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Anti-β-actina monoclonal antibody produced in mouse, clone AC-74, ascites fluid
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
AC-74, monoclonal
mol wt
antigen 42 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
rabbit, sheep, cat, guinea pig, bovine, mouse, chicken, wide range, Hirudo medicinalis, canine, Drosophila, carp, pig, rat, human
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, indirect ELISA: suitable, indirect immunofluorescence: 1:1,000 using cultured human or chicken fibroblasts, western blot: 1:5,000 using cultured human or chicken fibroblast cell extracts
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
General description
El anti-β-actina monoclonal (isotipo IgG2a de ratón) se obtiene del hibridoma AC-74 producido por la fusión de células de mieloma de ratón y esplenocitos de ratón inmunizado.
Immunogen
Application
El anticuerpo anti-β-actina monoclonal de ratón se ha utilizado para análisis de inmunoelectrotransferencia (western blot). El anticuerpo se ha utilizado también para inmunohistoquímica, inmunofluorescencia indirecta (1: 1.000) utilizando fibroblastos de pollo o humanos cultivados y ELISA indirecto..
Se realizaron análisis de inmunoelectrotransferencia (técnica western) de los lisados celulares MDCK utilizando anticuerpo anti-actina monoclonal como anticuerpo primario.
El anticuerpo anti-β-actina monoclonal se ha utilizado para análisis de inmunoelectrotransferencia.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description clone AC-74, ascites fluid | description clone AC-15, ascites fluid | description clone AC-15, purified from hybridoma cell culture | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| species reactivity rabbit, sheep, cat, guinea pig, bovine, mouse, chicken, wide range, Hirudo medicinalis, canine, Drosophila, carp, pig, rat, human | species reactivity sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig | species reactivity sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig | species reactivity wide range, vertebrates, human, slime mold, amoeba, chicken |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information human ... ACTB(60) | Gene Information human ... ACTB(60) | Gene Information human ... ACTB(60) | Gene Information human ... ACTA1(58) |
| clone AC-74, monoclonal | clone AC-15, monoclonal | clone AC-15, monoclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-β-actina monoclonal antibody produced in mouse
— o —
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?