Saltar a
A1978
Anti-β-Actin (ACTB) Antibody
mouse monoclonal, AC-15
Anti-β-Actin antibody, Mouse monoclonal
Sinónimos:
Anti-β-actina monoclonal
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 μL
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$645.000
200 μL
Comprobar disponibilidad del carrito
$760.000
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AC-15, monoclonal
Application:
ARR, ICC, IF, IHC (f), WB
Citations:
4100
$645.000
Disponible para enviar HOYDetalles
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZRB1312
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Anti-β-actina, anticuerpo monoclonal, clone AC-15, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AC-15, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 42 kDa
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
should not react with
Dictyostelium discoideum
technique(s)
immunocytochemistry: 10-40 μg/mL using human foreskin fibroblasts, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, indirect immunofluorescence: suitable, microarray: suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using cell extract of human foreskin fibroblasts or chicken fibroblasts.
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
General description
El gen ACTB (β-actina) se ha cartografiado en el cromosoma humano 7p22.1. La β-actina es la proteína más abundante localizada en el citoplasma. La expresión del ACTB es ubicua. La actina es una de las proteínas eucariotas más conservadas; se expresa en mamíferos y aves. Cuatro de las isoformas de la actina representan los marcadores de diferenciación del tejido muscular y dos se encuentran prácticamente en todas las células. El anticuerpo anti-β-actina monoclonal de ratón (isotipo IgG1 de ratón) se obtiene del hibridoma AC-15 producido por la fusión de células de mieloma de ratón y esplenocitos de ratones BALB/c inmunizados con un péptido N-terminal Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys de la actina citoplásmica b sintética ligeramente modificado, conjugado con KLH.
En la tinción de criocortes ultrafinos de molleja de pollo, el anticuerpo marca los cuerpos densos y los canales longitudinales que unen cuerpos densos consecutivos que también están ocupados por desmina y la placa densa asociada a la membrana. No tiñe los músculos cardiaco ni esquelético adultos excepto trazas debidas a la contaminación de la muestra con células no musculares o si se está utilizando tejido embrionario.
En la tinción de criosecciones tisulares ultrafinas de molleja de pollo, el anticuerpo marca los cuerpos densos y los canales longitudinales que unen cuerpos densos consecutivos que también están ocupados por desmina y la placa densa asociada a la membrana. No tiñe los músculos cardiaco y esquelético adultos excepto las trazas debidas a la contaminación de la muestra con células no musculares o si se está utilizando tejido embrionario.
Immunogen
péptido N-terminal de la actina β-citoplasmática ligeramente modificado, Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys, conjugado con KLH.
Application
El anticuerpo monoclonal anti-actina de ratón se utilizó como control de carga para el análisis mediante inmunoelectrotransferencia de las proteínas inmunoprecipitadas de cocultivos de los ganglios radiculares dorsales de rata.
La actina de células de varias especies y origen tisular es muy similar en sus propiedades físicas e inmunológicas. Como consecuencia, ha sido difícil producir anti sueros potentes frente a esta proteína. Por consiguiente, la disponibilidad de anticuerpos monoclonales frente a la β-actina proporciona una herramienta específica y útil para estudiar la distribución intracelular de la β-actina y los aspectos estático y dinámico del citoesqueleto.
Pueden utilizarse anticuerpos anti-beta-actina monoclonales para micromatrices, inmunofluorescencia indirecta y análisis inmunohistoquímicos. Además, el producto se ha utilizado para inmunocitoquímica a 10-40 μg/ml utilizando fibroblastos de prepucio humano. El anticuerpo se ha utilizado también para western blot a 0,5-1 μg/ml utilizando un extracto celular de fibroblastos de prepucio humano o fibroblastos de pollo.
El anticuerpo puede utilizarse para tinción de cortes congelados fijados con acetona, preparaciones para microscopia electrónica y experimentos de microinyección. Pueden utilizarse como fijadores las disoluciones B5, etanol, metacam o Bouin. El epítopo reconocido por el anticuerpo es resistente a la fijación con formalina y la inclusión en parafina.
Se ha utilizado en análisis de inmunotransferencia.
La anti-actina monoclonal de ratón se utilizó como un control de carga para el análisis mediante transferencia Western de lisados proteicos de hígado de rata.
Pueden utilizarse anticuerpos anti-beta-actina monoclonales para micromatrices, inmunofluorescencia indirecta y análisis inmunohistoquímicos. Además, el producto se ha utilizado para inmunocitoquímica a 10-40 μg/ml utilizando fibroblastos de prepucio humano. El anticuerpo se ha utilizado también para western blot a 0,5-1 μg/ml utilizando un extracto celular de fibroblastos de prepucio humano o fibroblastos de pollo.
El anticuerpo puede utilizarse para tinción de cortes congeladas fijados con acetona, preparaciones para microscopia electrónica y experimentos de microinyección. Las disoluciones B5, etanol, metacam o Bouin pueden utilizarse como fijadores. El epítopo reconocido por el anticuerpo es resistente a la fijación con formalina y la inclusión en parafina.
Biochem/physiol Actions
El anticuerpo anti-β-actina, monoclonal de ratón 1,2 reconoce un epítopo localizado en el extremo N-terminal de la isoforma β de la actina.
Las dos principales proteínas citoesqueléticas implicadas en la motilidad celular son la actina y la miosina. La actina y la miosina son constituyentes de muchos tipos de células e intervienen en muchísimos procesos celulares, como la locomoción, la secreción, la ciclosis, la fagocitosis y la citocinesis.
La ACTB (β-actina) es crucial para la organogénesis, en especial para el desarrollo del cerebro, los riñones y el corazón. Es responsable de mantener la proliferación, la migración y la forma celulares. La proteína actina es esencial para la formación de plaquetas maduras. β−La actina desempeña un papel fundamental en el desarrollo embrionario. El aumento de la β-actina estimula las protrusiones de la membrana y contribuye a la motilidad celular. La proteína β-actina codificada interviene en la migración de los fibroblastos en el ratón, y por tanto controla la tensión del tejido conjuntivo.
La actina es una proteína citoesquelética que regula la movilidad celular, la secreción, la fagocitosis y la citocinesis. El extremo NH2-terminal de la actina puede funcionar como un antígeno. Este extremo terminal puede también modular las interacciones de la actina y puede asociarse con proteínas como la miosina.
Physical form
Disolución en solución salina tamponada con fosfato 0,01 M, pH 7,4, que contiene acida sódica 15 mM.
Preparation Note
Almacenamiento y estabilidad: Para su uso continuo, debe conservarse entre 2 y 8 °C durante un máximo de un mes. Para una conservación prolongada, congelar en alícuotas de trabajo a -20 °C. No se recomienda la congelación y descongelación repetidas o la conservación en congeladores “frost-free”. Si aparece una turbidez ligera tras una conservación prolongada, clarifique la disolución centrifugándola antes de usarla. Las muestras de la dilución de trabajo deben desecharse si no se utilizan en 12 horas.
Other Notes
Para ver una guía de selección de anticuerpos anti-actina, visite www.sigmaaldrich.com/actin.
Disclaimer
Salvo que se especifique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
F3022A4700WH0000060M1
clone
AC-15, monoclonal
clone
AC-15, monoclonal
clone
AC-40, monoclonal
clone
3G4-F9, monoclonal
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Gene Information
human ... ACTA1(58), ACTA1(58), ACTA1(58), ACTA2(59), ACTA2(59), ACTA2(59), ACTB(60), ACTC1(70), ACTC1(70), ACTC1(70), ACTG1(71), ACTG1(71), ACTG1(71), ACTG2(72), ACTG2(72), ACTG2(72)
mouse ... Acta1(11459), Acta1(11459), Acta1(11459), Acta2(11475), Acta2(11475), Acta2(11475), Actb(11461), Actb(11461), Actb(11461), Actc1(11464), Actc1(11464), Actc1(11464), Actg1(11465), Actg1(11465), Actg1(11465), Actg2(11468), Actg2(11468), Actg2(11468)
rat ... Acta1(29437), Acta1(29437), Acta1(29437), Acta2(81633), Acta2(81633), Acta2(81633), Actb(81822), Actb(81822), Actb(81822), Actc1(29275), Actc1(29275), Actc1(29275), Actg1(287876), Actg1(287876), Actg1(287876), Actg2(25365), Actg2(25365), Actg2(25365)
Gene Information
human ... ACTB(60)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
species reactivity
human, Xenopus, hamster, mouse, guinea pig, rat, rabbit, snail, sheep, canine, carp, chicken, pig, bovine, viper, goat
species reactivity
human, rat, mouse
Still not finding the right product?
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Artículos
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Contenido relacionado
Instructions
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A1978-100UL04061838443212
A1978-200UL04061838443229
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review