Merck
A5441
Anti-β-Actin (ACTB) Antibody
mouse monoclonal, AC-15
Sinónimos:
Anti-β-actina monoclonal
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AC-15, monoclonal
Application:
ELISA (i), IF, IHC (p), WB
Citations:
10789
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Anti-β-actina monoclonal antibody produced in mouse, clone AC-15, ascites fluid
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
AC-15, monoclonal
mol wt
antigen 42 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
should not react with
Dictyostelium discoideum
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, indirect ELISA: suitable, indirect immunofluorescence: 1:1,000-1:2,000 using cultured human or chicken fibroblasts, western blot: 1:5,000-1:10,000 using cultured human or chicken fibroblast cell extracts
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
General description
El anti-β-actina monoclonal (isotipo IgG1 de ratón) se obtiene del hibridoma AC-15 producido por la fusión de células de mieloma de ratón y esplenocitos de un ratón inmunizado. La actina es una de las proteínas eucariotas más conservadas, se expresa en mamíferos y aves como mínimo en seis isoformas. Cuatro de ellas representan los marcadores de diferenciación del tejido muscular y dos se encuentran prácticamente en todas las células. Hay tres α-actinas (músculo α-esquelético, α-cardiaco y α-liso), una β-actina (β-no muscular) y dos γ-actinas (γ-músculo liso y γ-no muscular). Las isoformas de la actina muestran >90 % de homología de secuencia global, pero sólo un 50−60 % de homología en sus 18 restos NH2-terminales. La región NH2 terminal de la actina parece una importante región antigénica y puede intervenir en la interacción de la actina con otras proteínas como la miosina. El anticuerpo puede utilizarse para tinción de cortes congelados fijados con acetona, preparaciones para microscopia electrónica y experimentos de microinyección. Pueden utilizarse como fijadores las disoluciones B5, etanol, metacam o Bouin. El epítopo reconocido por el anticuerpo es resistente a la fijación con formol y la inclusión en parafina.
En la tinción de criosecciones tisulares ultrafinas de molleja de pollo, el anticuerpo marca los cuerpos densos y los canales longitudinales que unen cuerpos densos consecutivos que también están ocupados por desmina y la placa densa asociada a la membrana. No tiñe los músculos cardiaco y esquelético adultos excepto las trazas debidas a la contaminación de la muestra con células no musculares o si se está utilizando tejido embrionario.
Immunogen
péptido N-terminal de la actina β-citoplasmática ligeramente modificado, Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys, conjugado con KLH.
Application
El anticuerpo anti-β-actina producido en el ratón se ha utilizado también:
  • en análisis de inmunofluorescencia
  • en inmunotransferencia
  • en inmunohistoquímica
  • como control para micromatrices de proteínas
El anticuerpo monoclonal anti-actina de ratón se utilizó como control de carga para el análisis mediante inmunoelectrotransferencia de las proteínas inmunoprecipitadas de cocultivos de los ganglios radiculares dorsales de rata.
La anti-actina monoclonal de ratón se utilizó como un control de carga para el análisis mediante transferencia Western de lisados proteicos de hígado de rata.
Biochem/physiol Actions
El anticuerpo monoclonal anti-β-actina reconoce un epítopo localizado en el extremo N-terminal de la isoforma β de la actina. El anticuerpo permite etiquetar específicamente la β-actina en una amplia variedad de tejidos y especies utilizando inmunotransferencia (42 kDa), tinción inmunofluorescente de líneas celulares cultivadas e inmunohistoquímica.
La actina y la miosina son constituyentes de muchos tipos de células e intervienen en una miríada de procesos celulares, como la locomoción, la citocinesis, la transmisión citoplásmica, la secreción y la fagocitosis. La actina de células de distintas especies y origen tisular es muy similar en sus propiedades físicas e inmunológicas.
Physical form
Suministrados como líquido ascítico con azida sódica 15 mM como conservante.
Other Notes
Para ver una guía de selección de anticuerpos anti-actina, visite www.sigmaaldrich.com/actin.
Disclaimer
Salvo que se especifique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)