Saltar a
8.22286
Sulfato de sodio
anhydrous for synthesis
Sinónimos:
Sulfuric acid sodium salt (1:2)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Na2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
142.04
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
231-820-9
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
crystals
Solubility:
200 g/L
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
synthesis grade
Quality Segment
form
crystals
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
solubility
200 g/L
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1400‑1600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Application
Sodium sulfate (anhydrous) can be used as a drying agent in organic synthesis for the removal of traces of water from organic extracts.[1]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.06649719631.06639
form
crystals
form
solid
form
crystalline
form
solid
solubility
200 g/L
solubility
-
solubility
water: soluble 185 g/L
solubility
200 g/L
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
synthesis grade
grade
ACS reagent
grade
anhydrous
grade
-
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfato de sodio
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c