Documentos clave
1.06639
Supelco
Sulfato de sodio
anhydrous granulated for organic trace analysis EMSURE®
About This Item
Fórmula lineal:
Na2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
142.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-820-9
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.0% (acidimetric)
Formulario
solid
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pérdida
≤ 0.5% loss on drying, 130 °C
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
solubilidad
200 g/L
densidad
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
densidad aparente
1400‑1600 kg/m3
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Nota de análisis
Appearance: small crystals
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Loss on drying (130 °C): ≤ 0.5 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable