1.06649
Sulfato de sodio
anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
About This Item
Productos recomendados
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (alkalimetric)
98.5-101% dry basis (alkalimetric)
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
loss
≤0.5% loss on drying, 130 °C
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1400‑1600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
cation traces
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.0005%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Linkage
Analysis Note
Valoración (alcalimétrica; calculada como sustancia seca): 98,5 - 101,0 %
Identidad: pasa la prueba
Aspecto de la disolución: pasa la prueba
Materia insoluble: ≤ 0,01 %
Acidez o alcalinidad: pasa la prueba
Valor de pH (5 %; agua (25 °C): 5,2 - 8,0
Cloruros (Cl): ≤ 0,001 %
Fosfatos (PO₄): ≤ 0,001 %
Nitrógeno total (N): ≤ 0,0005 %
Metales pesados (ACS): ≤ 0,0005 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,0005 %
As (Arsénico): ≤ 0,0001 %
Ca (Calcio): ≤ 0,005 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0005 %
K (Potasio): ≤ 0,002 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,001 %
Pérdida por desecación (130 °C): ≤ 0,5 %
Pérdida por ignición (800 °C): ≤ 0,5 %
Se ajusta a ACS, ISO, React. Ph Eur
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Protocolos
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
Cuantifique el selenio en el agua utilizando este ensayo fotométrico y una muestra transparente y filtrada para medir los resultados a 445 nm.
Spectrophotometric determination of proline by the Ninhydrin method, per EN 1141 and German Food and Feed Code §64 LFBG 31.00-7.