Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Na2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
142.04
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-820-9
MDL number:
Assay:
99.5% dry basis
Grade:
anhydrous
Form:
crystalline
Solubility:
water: soluble 185 g/L
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
anhydrous
Quality Segment
agency
USP/NF, tested according to Ph. Eur.
assay
99.5% dry basis
form
crystalline
mp
884 °C (lit.)
solubility
water: soluble 185 g/L
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfato de sodio
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?