A6339
N-Acetyl-Val-Glu-Ile-Asp-al
~99% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Ac-VEID-CHO
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~99% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
cor
white
solubilidade
H2O: 1 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(C)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C=O
InChI
1S/C22H36N4O9/c1-6-12(4)19(22(35)24-14(10-27)9-17(31)32)26-20(33)15(7-8-16(29)30)25-21(34)18(11(2)3)23-13(5)28/h10-12,14-15,18-19H,6-9H2,1-5H3,(H,23,28)(H,24,35)(H,25,34)(H,26,33)(H,29,30)(H,31,32)/t12-,14-,15-,18-,19-/m0/s1
chave InChI
KYUFGGNCJRWMDN-GOYXDOSHSA-N
Informações sobre genes
human ... CASP6(839)
Amino Acid Sequence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3