Fortfahren mit
12-439
Retinoblastoma Protein (aa 773-928)
Recombinant fusion protein containing the C-terminal fragment (residues 773-928) of human retinoblastoma protein (Rb) with an N-terminal His6-tag, expressed in E. coli.
Synonym(e):
Rb Protein, Retinoblastoma Protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Recombinant:
expressed in E. coli
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
2.0 mg/mL
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... RB1(5925)
Physical form
50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, and 500 mM imidazole
Preparation Note
Stable for 1 year at -20°C from date of shipment. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Analysis Note
Routinely evaluated as a sustrate for many Serine/Threonine kinases.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRP2081GF14214-520-M
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in insect cells
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
concentration
2.0 mg/mL
concentration
400 μg/mL
concentration
-
concentration
-
form
liquid
form
frozen liquid
form
-
form
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
UniProt accession no.
P06400
UniProt accession no.
P06400
UniProt accession no.
P04085
UniProt accession no.
P48730
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alberto Viera et al.
Journal of cell science, 128(1), 88-99 (2014-11-09)
In most organisms, telomeres attach to the nuclear envelope at the onset of meiosis to promote the crucial processes of pairing, recombination and synapsis during prophase I. This attachment of meiotic telomeres is mediated by the specific distribution of several
Huikun Zhang et al.
PLoS computational biology, 15(8), e1006813-e1006813 (2019-08-06)
Prediction of compounds that are active against a desired biological target is a common step in drug discovery efforts. Virtual screening methods seek some active-enriched fraction of a library for experimental testing. Where data are too scarce to train supervised
Michael J O'Connor et al.
Oncogene, 40(30), 4872-4883 (2021-06-24)
Cyclin D1 is an essential regulator of the G1-S cell-cycle transition and is overexpressed in many cancers. Expression of cyclin D1 is under tight cellular regulation that is controlled by many signaling pathways. Here we report that PARP14, a member
Global Trade Item Number
SKUGTIN
12-43904053252627842