Saltar a
P4744
Sustrato de fosfatasa
chromogenic, powder
Sinónimos:
Fosfato de 4-nitrofenilo disodium salt hexahydrate, pNPP disodium salt hexahydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
371.14
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
224-246-5
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Sustrato de fosfatasa, powder
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Application
El sustrato de la fosfatasa se ha utilizado como sustrato en el ensayo de la fosfatasa ácida resistente al tartrato (TRAP) y la fosfatasa alcalina (ALP).[1]
Sustrato cromógeno para usar en procedimientos ELISA de fosfatasa ácida y la alcalina. Rinde un producto final soluble que es de color amarillo y puede leerse espectrofotométricamente a 405 nm. La reacción de pNPP puede detenerse con NaOH 3 N y leerse a 405 nm.
Other Notes
Substrate for the determination of acid and alkaline phosphatases.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
S0942P5869P5744
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
tablet (round)
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sustrato de fosfatasa
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)