Merck
P5744
Sustrato de fosfatasa
powder
Sinónimos:
Fosfato de 4-nitrofenilo disodium salt hexahydrate, pNPP disodium salt hexahydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
371.14
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
224-246-5
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Sustrato de fosfatasa, 40 mg capsules
Quality Segment
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Application
Sustrato cromógeno para usar en procedimientos ELISA de fosfatasa ácida y la alcalina. Rinde un producto final soluble que es de color amarillo y puede leerse espectrofotométricamente a 405 nm. La reacción de pNPP puede detenerse con NaOH 3 N y leerse a 405 nm.
Other Notes
Substrate for the determination of acid and alkaline phosphatases.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sustrato de fosfatasa
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)