Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
371.14
NACRES:
NA.54
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
224-246-5
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Sustrato de fosfatasa, 5 mg tablets
Quality Segment
form
tablet (round)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
General description
Substrate for the determination of acid and alkaline phosphatase
Application
Sustrato cromógeno para usar en procedimientos ELISA de fosfatasa ácida y la alcalina. Rinde un producto final soluble que es de color amarillo y puede leerse espectrofotométricamente a 405 nm. La reacción de pNPP puede detenerse con NaOH 3 N y leerse a 405 nm.
Other Notes
Substrate for the determination of acid and alkaline phosphatases.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sustrato de fosfatasa
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?