Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $127.000 | |
| 100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $314.000 | |
| 250 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $551.000 | |
| 500 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $930.000 | |
| 1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $1.590.000 |
Acerca de este artículo
$127.000
biological source
chicken
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay)
form
powder
solubility
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| solubility 10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear | solubility 10 mM NaOH: soluble-50 mg/mL, clear, faintly to light yellow | solubility - | solubility 10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear |
| assay ≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay) | assay ≥95% (HPLC), ≥95% (spectrophotometric assay) | assay 97% (dry weight) | assay ≥93% (HPLC), ≥93% (spectrophotometric assay) |
| biological source chicken | biological source chicken liver | biological source - | biological source chicken |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ββ-Nicotinamida adenina dinucleótico 2′-fosfato reducido tetrasodium salt hydrate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| N7505-100MG | 04061835558131 |
| N7505-250MG | 04061835558148 |
| N7505-500MG | 04061835512843 |
| N7505-25MG | 04061835558155 |
| N7505-1G | 04061835512836 |