Merck
N1630
ββ-Nicotinamida adenina dinucleótico 2′-fosfato reducido tetrasodium salt hydrate
≥93% (HPLC)
Sinónimos:
ββ-NADPH, 2′-NADPH hydrate, Coenzima II reducida tetrasodium salt, Dihidronicotinamida adenina dinucleótido fosfato tetrasodium salt, NADPH Na4, Nucleótido de trifosfopiridina reducido tetrasodium salt, TPNH2 Na4
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H26N7Na4O17P3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
833.35 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
220-163-3
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Form:
powder
Assay:
≥93% (HPLC), ≥93% (spectrophotometric assay)
Solubility:
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
Biological source:
chicken
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
chicken
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC), ≥93% (spectrophotometric assay)
form
powder
solubility
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Application
β-NADPH is suitable for use in:
  • desaturation of fatty acids
  • an assay of desaturase activity
  • the histochemical detection of NADPH diaphorase activity in rat, rabbit and pheasant thoracic spinal cord
  • the measurement of glutathione in oligodendrocyte cultures
Biochem/physiol Actions
β-NADPH is the reduced form of NADP+ generated by the pentose phosphate pathway. It serves as a carrier of reducing power and transfers H+ and 2 e– to the oxidized precursors in the reduction reactions of biosynthesis. It is an essential coenzyme for the catalytic activity of enzymes such as glutathione reductase, diacetyl reductase, dihydrofolate reductase, glutamic dehydrogenase, p-hydroxybenzoate hydroxylase, NADPH-FMN oxidoreductase, nitrate reductase, and thioredoxin reductase. It is also a part of cytochrome P450 electron transport systems.
El NADPH es un donante de electrones y un cofactor de muchas enzimas rédox, entre ellas la óxido nítrico sintetasa.
Preparation Note
Chemically reduced.
Other Notes
Envasado en función del peso sólido.
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)