Saltar a
NADPH-RO
Roche
NADPH
powder, =97% (dry weight)
Sinónimos:
ββ-Nicotinamida adenina dinucleótico 2′-fosfato reducido tetrasodium salt hydrate, ββ-NADPH, 2′-NADPH hydrate, Coenzima II reducida tetrasodium salt, Dihidronicotinamida adenina dinucleótido fosfato tetrasodium salt, NADPH Na4, Nucleótido de trifosfopiridina reducido tetrasodium salt, TPNH2 Na4
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$265.000
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.030.000
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$2.070.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H26N7Na4O17P3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
833.35 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
Assay:
97% (dry weight)
Form:
powder
Storage temp.:
2-8°C
$265.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Tetrasodium salt
assay
97% (dry weight)
form
powder
packaging
pkg of 1 g (10621706001), pkg of 100 mg (10107824001), pkg of 500 mg (10621692001)
manufacturer/tradename
Roche
λmax
260 and 340 nm
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
General description
  • Coeficientes de absorbancia: 15,0 x 103 l x mol-1 x cm-1 a 260 nm, 6,3 x 103 l x mol-1 x cm-1 a 340 nm
  • Absorbancia máxima: 260 nm y 340 nm
  • Peso molecular: NADPH- Na4: Mr = 833,4, NADPH: Mr = 745,4
  • Valor de pH en agua: 8,0 ± 1,0 (10 mg/ml)
Polvo amorfo embotellado en nitrógeno
Application
El NADPH- RO se ha utilizado para la determinación de la actividad tiorredoxín reductasa.[1]
Biochem/physiol Actions
El NADPH es un donante de electrones y un cofactor de muchas enzimas rédox, entre ellas la óxido nítrico sintetasa.
Preparation Note
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): de 2 a 8 °C
10 mg/ml en tampón de Na-bicarbonato, pH 9, contiene como mínimo un 95 % de NADPH después de 4 semanas entre 2 y 8 °C.
Analysis Note
  • Pureza: = 97 % β-NADPH-Na4 basado en peso seco (enzimática mente y absorbancia a 340 nm), = 80 % (absorbancia a 260 nm)
  • Disolventes orgánicos: = 3% (GC)
Coeficientes de absorbancia: 15,0 x 103 l x mol-1 x cm-1 a 260 nm, 6,3 x 103 l x mol-1 x cm-1 a 340 nm
Other Notes
Envasado en función del peso sólido.
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
93219N6505N7505
NADPH powder, =97% (dry weight)
Roche
NADPH-RO
NADPH
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
97% (dry weight)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (spectrophotometric assay)
assay
≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
packaging
pkg of 1 g (10621706001), pkg of 500 mg (10621692001), pkg of 100 mg (10107824001)
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)