Saltar a
N4645
Fosfato de 4-nitrofenilo disodium salt hexahydrate
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
Sinónimos:
4-Nitrofenil fosfato de disodio, 4-Nitrofenil fosfato de sodio hexahydrate, Fosfato de p-nitrofenilo disodium hexahydrate, pNPP disodium hexahydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$109.000
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$377.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
371.14
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-246-5
Beilstein/REAXYS Number:
5324661
MDL number:
$109.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Los fabricantes de productos para diagnóstico deben usar un producto de grado alternativo: SRE0026
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
product line
BioReagent
assay
≥97%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
General description
Sustrato cromógeno para la determinación de fosfatasas ácidas y alcalinas. La reacción da un producto final soluble que es de color amarillo. La reacción puede detenerse con NaOH 3 N y leerse a 405 nm.
Application
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate has been used:
  • as a component in diethanolamine buffer to detect alkaline phosphatase-conjugated antibodies in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
  • to treat adherent cells in adhesion assay
  • as a phosphatase substrate in in vitro phosphatase assay in substrate buffer for ELISA
Biochem/physiol Actions
p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) is the substrate of choice for use with alkaline phosphatase in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) procedures. It is the substrate of choice in alkaline phosphatase systems due to its high sensitivity. This substrate produces a soluble end product that is yellow in color and can be read spectrophotometrically at 405 nm. This product is tested for use in cell culture applications. 4-nitrophenyl phosphate (pNPP), a small-molecule substrate can be used to study on alkaline phosphatases, acid phosphatases etc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
71768N2765S0942
assay
≥97%
assay
≥99.0% (enzymatic)
assay
-
assay
-
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
water, high purity: 0.25 tablet/mL, clear, colorless
solubility
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder or crystals
form
tablet
form
tablet (round)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Product Information Sheet
Flexible, actin-based ridges colocalise with the beta1 integrin on the surface of melanoma cells
Poole K and Muller D
British Journal of Cancer, 92(8), 1499-1499 (2005)
Serodiagnosis of Echinococcus spp. infection: explorative selection of diagnostic antigens by peptide microarray
List C, et al.
PLoS Neglected Tropical Diseases, 4(8), e771-e771 (2010)
Cucurbitacin I inhibits STAT3, but enhances STAT1 signaling in human cancer cells in vitro through disrupting actin filaments
Guo H, et al.
Acta Pharmacologica Sinica, 39(3), 425-425 (2018)
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
N4645-5G04061835569007
N4645-1G04061835568994