Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
371.14
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
224-246-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5324661
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Fosfato de 4-nitrofenilo disodium salt hexahydrate, tablet
form
tablet
Quality Segment
solubility
water, high purity: 0.25 tablet/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
General description
Sustrato cromógeno para la determinación de fosfatasas ácidas y alcalinas. La reacción da un producto final soluble que es de color amarillo. La reacción puede detenerse con NaOH 3 N y leerse a 405 nm.
Application
La sal hexahidratada del fosfato disódico de 4-nitrofenilo se ha utilizado:
- como sustrato para la fosfatasa alcalina acoplada a anticuerpo anti-conejo en el enzimoinmunoanálisis de absorción (ELISA)
- como sustrato para el anticuerpo secundario de ratón unido a la fosfatasa alcalina en el ensayo inmunoenzimométrico
- en ELISA para analizar la presencia de anticuerpos contra Pseudomonas aeruginosa en muestras de suero animal
Preparation Note
Contiene 20 mg de sustrato por comprimido
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosfato de 4-nitrofenilo disodium salt hexahydrate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?