Saltar a
G2133
Glucosa oxidasa from Aspergillus niger
Type VII, lyophilized powder, ≥100,000 units/g solid (without added oxygen)
Sinónimos:
β-D-Glucosa:oxígeno 1-oxidorreductasa, G.Od., GOx
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10000 units
Comprobar disponibilidad del carrito
$85.200
50000 units
Comprobar disponibilidad del carrito
$231.000
250000 units
Comprobar disponibilidad del carrito
$735.000
2500000 units
Comprobar disponibilidad del carrito
$4.920.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-601-0
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
≥100,000 units/g solid (without added oxygen)
$85.200
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
type
Type VII
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥100,000 units/g solid (without added oxygen)
mol wt
160 kDa
does not contain
extender
composition
Protein, ≥60%
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
Catalase ≤10 Sigma units/mg protein
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
General description
Peso molecular: 160 kDa (filtración en gel)
pI: 4,2
Coeficiente de extinción: E1% = 16,7 (280 nm)
La glucosa oxidasa de Aspergillus niger es un dímero que consta de dos subunidades iguales con un peso molecular de 80 kDa cada una. Cada subunidad contiene un resto del dinucleótido de flavina y adenina y un hierro. La enzima es una glucoproteína que contiene ~16 % de azúcares neutros y un 2 % de amino azúcares. La enzima también contiene 3 restos de cisteína y 8 posibles sitios para glucosilación ligada a N.
La glucosa oxidasa es capaz de oxidar D-aldohexosas, monodesoxi-D-glucosas y metil-D-glucosas a velocidades variables.
El pH óptimo para la glucosa oxidasa es de 5,5, si bien tiene un amplio espectro de actividad a valores de pH de 4 a 7. La glucosa oxidasa es específica para la β-D-glucosa con una KM de 33-110 mM.
La glucosa oxidasa no requiere activadores, pero es inhibida por Ag+, Hg2+, Cu2+, el acetato fenilmercúrico y el p-cloromercuribenzoato. No es inhibida por los reactivos SH no metálicos:. N-etilmaleimida, yodoacetato y yodoacetamida.
La glucosa oxidasa puede utilizarse en la determinación enzimática de la D-glucosa en disolución. Como la glucosa oxidasa oxida la β-D-glucosa a D-gluconolactato y peróxido de hidrógeno, suele utilizarse la peroxidasa de rábano picante como enzima de acoplamiento para la determinación de la glucosa. La glucosa oxidasa es específica para la β-D-glucosa, pero pueden cuantificarse disoluciones de D-glucosa ya que la α-D-glucosa mutorrotará a β-D-glucosa a medida que la β-D-glucosa va siendo consumida por la reacción enzimática.
Application
En diversas publicaciones se cita la utilización de la glucosa oxidasa G2133 en sus protocolos y en varias aplicaciones, como las siguientes:
a) Desarrollo de biosensores:
  • Recubrimientos de nanopelículas de diazoresina en microesferas de alginato: Srivastava, R. et al., Biotechnol. Bioeng., 91(1), 124-131 (2005).
  • Biosensor de glucosa en papel: Lankelma, J. et al., Anal. Chem., 84(9), 417-4152 (2012)
  • Dispositivo de microfluídica con glucosa oxidasa inmovilizada en hidrogel para el análisis de glucosa de la sangre: He, R.-Y. et al., RSC Adv., 9, 32367-32374 (2019).
b) Estudio FRET de molécula única de la formación de filamentos de RAD51 humanos: Subramanyam, S. et al., Methods Enzymol., 600, 201-232 (2018).
c) Pilas de combustible enzimático con membranas a base de quitosano: Bahar, T., and Yazici, M.S., Electroanalysis, 32(6), 1304-1314 (2020).
La glucosa oxidasa se utiliza ampliamente en las industrias alimentaria y farmacéutica, y es un componente principal de los biosensores de glucosa.
Biochem/physiol Actions
La glucosa oxidasa cataliza la oxidación de la β-d-glucosa a d-glucono-β-lactona y peróxido de hidrógeno, con oxígeno molecular como aceptor de electrones.
Physical form
Polvo liofilizado que contiene tampón de sales de fosfato y cloruro de sodio
Analysis Note
Proteína determinada mediante Biuret
Puede contener trazas de amilasa, maltasa, glucogenasa, invertasa y galactosa oxidasa.
Other Notes
Una unidad oxidará 1,0 μmol de β-D-glucosa a D-gluconolactona y H2O2 por minuto a pH 5,1 y a 35 °C, equivalente a una captación de O2 de 22,4 μl por minuto. Si la mezcla de reacción se satura con oxígeno, la actividad puede aumentar hasta en un 100%.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G7141345386C1184
specific activity
≥100,000 units/g solid (without added oxygen)
specific activity
100,000-250,000 units/g solid (without added oxygen)
specific activity
≥250 units/mg solid
specific activity
≥0.3 units/mg solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
160 kDa
mol wt
160 kDa
mol wt
-
mol wt
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Can this be dissolved in water, if so what is the solubility of it in water? Thank you.
    1 answer
    1. This product has not been tested for solubility in water, but is expected to be appreciably soluble. For assay purposes, this product is initially prepared at 20-40 units/mL in cold buffer. This enzyme is typically prepared at 0.2 mg/mL in 50 mM sodium acetate buffer at pH 5.1. Please see the link below to review additional details available in the product datasheet.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/263/422/g2133dat.pdf
      Please see the following link to review the product enzyme activity testing protocol:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-glucose-oxidase