Saltar a
G7141
Glucosa oxidasa from Aspergillus niger
greener alternative
Type X-S, lyophilized powder, 100,000-250,000 units/g solid (without added oxygen)
Sinónimos:
β-D-Glucosa:oxígeno 1-oxidorreductasa, G.Od., GOx
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10000 units
Comprobar disponibilidad del carrito
$71.000
50000 units
Comprobar disponibilidad del carrito
$104.000
250000 units
Comprobar disponibilidad del carrito
$407.000
1000000 units
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.160.000
2500000 units
Comprobar disponibilidad del carrito
$2.530.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-601-0
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
100,000-250,000 units/g solid (without added oxygen)
$71.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
type
Type X-S
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
100,000-250,000 units/g solid (without added oxygen)
mol wt
160 kDa
composition
Protein, ≥65%
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
Catalase ≤5 units/mg protein
greener alternative category
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
General description
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este producto ha sido mejorado para producir una mayor eficiencia energética y prevención de residuos cuando se utiliza en la investigación de las pilas de combustible Si desea más información consulte el artículo en Biofiles.
Peso molecular: 160 kDa (filtración en gel)
pI: 4,2
Coeficiente de extinción: E1% = 16,7 (280 nm)
La glucosa oxidasa de Aspergillus niger es un dímero que consta de dos subunidades iguales con un peso molecular de 80 kDa cada una. Cada subunidad contiene un resto del dinucleótido de flavina y adenina y un hierro. La enzima es una glucoproteína que contiene ~16 % de azúcares neutros y un 2 % de amino azúcares. La enzima también contiene 3 restos de cisteína y 8 posibles sitios para glucosilación ligada a N.
La glucosa oxidasa es capaz de oxidar D-aldohexosas, monodesoxi-D-glucosas y metil-D-glucosas a velocidades variables.
El pH óptimo para la glucosa oxidasa es de 5,5, si bien tiene un amplio espectro de actividad a valores de pH de 4 a 7. La glucosa oxidasa es específica para la β-D-glucosa con una KM de 33-110 mM.
La glucosa oxidasa no requiere activadores, pero es inhibida por Ag+, Hg2+, Cu2+, el acetato fenilmercúrico y el p-cloromercuribenzoato. No es inhibida por los reactivos SH no metálicos:. N-etilmaleimida, yodoacetato y yodoacetamida.
La glucosa oxidasa puede utilizarse en la determinación enzimática de la D-glucosa en disolución. Como la glucosa oxidasa oxida la β-D-glucosa a D-gluconolactato y peróxido de hidrógeno, suele utilizarse la peroxidasa de rábano picante como enzima de acoplamiento para la determinación de la glucosa. La glucosa oxidasa es específica para la β-D-glucosa, pero pueden cuantificarse disoluciones de D-glucosa ya que la α-D-glucosa mutorrotará a β-D-glucosa a medida que la β-D-glucosa va siendo consumida por la reacción enzimática.
La masa de la glucosa oxidasa (GOX), una flavoproteína, oscila entre 130 y 175 kDa. Algunos hongos e insectos son capaces de producir GOX.
Application
La glucosa oxidasa se utiliza ampliamente en las industrias alimentaria y farmacéutica, y es un componente principal de los biosensores de glucosa.
La glucosa oxidasa de Aspergillus niger se ha utilizado:
  • en el reactivo GO (glucosa oxidasa) para medir el contenido de glucosa mediante el método de la glucosa oxidasa (GO)
  • para activar la línea de células del carcinoma renal humano con objeto de construir el modelo de estrés oxidativo
  • para estudiar su influencia en la pasta en el rendimiento analítico de los bioelectrodos
Biochem/physiol Actions
La glucosa oxidasa cataliza la oxidación de la β-d-glucosa a d-glucono-β-lactona y peróxido de hidrógeno, con oxígeno molecular como aceptor de electrones.
La glucosa oxidasa (GOX) oxida la D-glucosa a D-gluconolactona y peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, el producto catalítico de la GOX, actúa como antibacteriano y antifúngico. Es inocuo y puede utilizarse en diversas aplicaciones industriales como el horneado, la producción de huevo en polvo seco, la producción de vino, la producción de ácido glucurónico, etc. Posee actividad electroquímica, lo que le hace extremadamente importante en los sensores de glucosa y en las aplicaciones de pila de combustible.
Analysis Note
Proteína determinada mediante Biuret
Puede contener trazas de amilasa, maltasa, glucogenasa, invertasa y galactosa oxidasa.
Other Notes
Una unidad oxidará 1,0 μmol de β-D-glucosa a D-gluconolactona y H2O2 por minuto a pH 5,1 y a 35 °C, equivalente a una captación de O2 de 22,4 μl por minuto. Si la mezcla de reacción se satura con oxígeno, la actividad puede aumentar hasta en un 100%.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G2133345386G7400
specific activity
100,000-250,000 units/g solid (without added oxygen)
specific activity
≥100,000 units/g solid (without added oxygen)
specific activity
≥250 units/mg solid
specific activity
≥3,000 units/g solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
form
lyophilized powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mol wt
160 kDa
mol wt
160 kDa
mol wt
-
mol wt
-
foreign activity
Catalase ≤5 units/mg protein
foreign activity
Catalase ≤10 Sigma units/mg protein
foreign activity
Amylase ≤0.1%, catalase ≤20 U/mg (dry weight), sucrase ≤0.1%
foreign activity
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Is this GOx intended for diagnostic/biosensor use (not just food-industry)?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only. Currently, a diagnostic or food grade product is not available. This product is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
      Helpful?
  2. Hi, I have two questions. 1,What is the total amount of this product. Actually ı need 27300 u, do you have it?.
    1 answer
    1. For a 27,300 unit requirement, the 50,000 unit package size is recommended. The mass weight contained in the 50,000 unit package size may range from 50 – 500mg, based on the activity specification of 100,00 – 250,000 units per gram. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/g7141#product-documentation
      Helpful?
  3. According to the size of the container that you describe for each product, how can I estimate its size in grams?
    1 answer
    1. This product is sold by "units of activity". The activity specification for this item is 100,000-250,000 units/g solid. The exact result will be reported on the lot-specific Certificate of Analysis.
      For example, lot SLCR6049 has a specific activity of 151,821 units/gram. Dividing the 10,000 unit pack size by the lot-specific activity will reveal the mass weight within the vial - the 10KU package size for this lot contains 65.8 µg.
      Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/g7141#product-documentation
      Helpful?
  4. How should solutions of Glucose oxidase, Product G7141, be stored?
    1 answer
    1. No solution stability studies have been performed by Sigma.  However, we would expect solutions prepared in buffer in the pH range of 5-7 to be stable at 2-8°C for at least one week.  For longer term storage, solutions can be stored as frozen aliquots at -20°C (only one freeze/thaw cycle) for at least 6 months.
      Helpful?
  5. What buffer is used during the preparation of Glucose oxidase, Product G7141?
    1 answer
    1. Glucose oxidase contains potassium phosphate and tris acetate salts (which were present in the lyophilization buffer).
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. Is Glucose oxidase, Product G7141, inhibited by sodium azide, phenol, heparin, citrate or EDTA?
    1 answer
    1. Glucose oxidase is not inhibited by sodium azide (1.5 mM), low concentrations of phenol (10 mM), heparin, citrate or EDTA.