Quality Segment
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable, immunoelectrophoresis: suitable
impurities
≤11% moisture content
ash
≤1.5%
turbidity
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO
≤0.40
transition temp
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
gel strength
≥700 g/cm2 (1% gel)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.2%
storage temp.
room temp
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Application
Analysis Note
Contenido de sulfatos - utilizados como un indicador de pureza, ya que los sulfatos constituyen el principal grupo iónico presente.
Fuerza del gel - la fuerza que debe aplicarse a un gel para provocar su fractura.
Punto de gelificación - la temperatura a la cual una disolución acuosa de agarosa forma un gel cuando se enfría. Las disoluciones de agarosa exhiben histéresis en la transición de líquido a gel - es decir, su punto de gelificación no es el mismo que su temperatura de fusión.
Electroendosmosis (EEO) - movimiento de líquido a través del gel. En un gel de agarosa, los grupos aniónicos están pegados a la matriz y no pueden moverse, pero los contra-cationes disociables pueden migrar en la matriz hacia el cátodo, dando lugar a EEO. Dado que el movimiento electroforético de los biopolímeros suele ser en dirección al ánodo, la EEO puede alterar las separaciones debido a la convección interna.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| gel strength ≥700 g/cm2 (1% gel) | gel strength ≥1800 g/cm2 (1% gel), ≥3200 g/cm2 (1.5% gel) | gel strength - | gel strength ≥1000 g/cm2 (1% gel) |
| EEO ≤0.40 | EEO ≤0.12 | EEO ≥0.3 | EEO 0.16-0.19 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| technique(s) electrophoresis: suitable, immunoelectrophoresis: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - |
| anion traces sulfate (SO42-): ≤0.2% | anion traces sulfate (SO42-): ≤0.12% | anion traces - | anion traces sulfate (SO42-): ≤0.25% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agarosa
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A5304-100G | 04061835542222 |