Merck
A3643
Sigma-Aldrich
Agarosa
Type IV, Special High EEO
Sinónimos:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose HE
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41105317
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
biological source
algae (marine)
Quality Level
type
Type IV
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
EEO
≥0.3
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Application
Agarose has been used in the electrophoresis of RNA for northern blot. It has also been used in coating microscope slides for counter immunoelectrophoresis.
Quality
Characterized by lower sulfate content and lower non-specific protein binding capacity than Type III. Trailing and smearing of proteins due to non-specific protein binding is minimized.
Analysis Note
A continuación se presenta una lista de las propiedades asociadas a nuestras agarosas:
Contenido de sulfatos - utilizados como un indicador de pureza, ya que los sulfatos constituyen el principal grupo iónico presente.
Fuerza del gel - la fuerza que debe aplicarse a un gel para provocar su fractura.
Punto de gelificación - la temperatura a la cual una disolución acuosa de agarosa forma un gel cuando se enfría. Las disoluciones de agarosa exhiben histéresis en la transición de líquido a gel - es decir, su punto de gelificación no es el mismo que su temperatura de fusión.
Electroendosmosis (EEO) - movimiento de líquido a través del gel. En un gel de agarosa, los grupos aniónicos están pegados a la matriz y no pueden moverse, pero los contra-cationes disociables pueden migrar en la matriz hacia el cátodo, dando lugar a EEO. Dado que el movimiento electroforético de los biopolímeros suele ser en dirección al ánodo, la EEO puede alterar las separaciones debido a la convección interna.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Quantitative nephelometric determination of Haemophilus influenzae antigen in body fluids.
Caceci T, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 13(3), 540-547 (1981)
The MSX1 homeobox transcription factor is a downstream target of PHOX2B and activates the Delta-Notch pathway in neuroblastoma
Revet I, et al.
Experimental Cell Research, 314(4), 707-719 (2008)
Trever C Smith et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(31), 18744-18753 (2020-07-19)
Morphological profiling is a method to classify target pathways of antibacterials based on how bacteria respond to treatment through changes to cellular shape and spatial organization. Here we utilized the cell-to-cell variation in morphological features of Mycobacterium tuberculosis bacilli to
Michael J Lafferty et al.
The Journal of biological chemistry, 288(40), 28524-28534 (2013-08-21)
Elevated triglycerides are associated with an increased risk of cardiovascular disease, and lipoprotein lipase (LPL) is the rate-limiting enzyme for the hydrolysis of triglycerides from circulating lipoproteins. The N-terminal domain of angiopoietin-like protein 4 (ANGPTL4) inhibits LPL activity. ANGPTL4 was
Sujith V W Weerasinghe et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(18), 5542-5551 (2008-08-30)
Histone deacetylase 1 (HDAC1) has been linked to cell growth and cell cycle regulation, which makes it a widely recognized target for anticancer drugs. Whereas variations of the metal-binding and capping groups of HDAC inhibitors have been studied extensively, the