Saltar a
A2547
Anti-α-Smooth Muscle Actin (ACTA2) Antibody,
mouse monoclonal, 1A4
Sinónimos:
SMA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 μL
Comprobar disponibilidad del carrito
$589.000
0.2 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$773.000
0.5 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.510.000
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1A4, monoclonal
Application:
IF, IHC (f), IHC (p), WB
Citations:
2586
$589.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZRB2481
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Anti-actina, α-músculo liso monoclonal, clone 1A4, ascites fluid
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
1A4, monoclonal
mol wt
antigen ~42 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using smooth muscle cells, immunohistochemistry (frozen sections): suitable using smooth muscle cells, indirect immunofluorescence: 1:400 using blood vessels in sections of human appendix, western blot: suitable using smooth muscle cells
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
General description
El anticuerpo (también conocido como anti-α-Sm-1) es específico para la isoforma α-actina de músculo liso. Reacciona de manera específica con la α-actina del músculo liso en análisis de inmunotransferencia y marca las células del músculo liso en cortes de tejido incluidas en parafina congeladas o fijadas con formalina.
Las actinas son proteínas citoesqueléticas que regulan la motilidad celular. Diversas proteínas de andamiaje, comunicación y unión a la actina regulan las interconversiones entre las actinas filamentos F sanas y las actinas monómeras G. Las actinas celulares de varias especies tienen propiedades físicas e inmunológicas muy similares. Por consiguiente, el uso de anticuerpos monoclonales frente a la actina proporciona una herramienta específica y útil para estudiar la localización, la estructura y la función de las proteínas actina. La actina 2 (ACTA2), la actina del músculo liso está codificada en el cromosoma humano 10q23.31.
El anticuerpo monoclonal de ratón anti-α-actina de músculo liso se une a la actina de humanos, ratón, rata, bovinos, pollo, ranas, cabras, conejillos de indias, conejos, perros, ovejas y serpientes.
El anticuerpo monoclonal anti-α actina de músculo liso (isotipo IgG2a de ratón) se obtiene del hibridoma producido por la fusión de células de mieloma de ratón y esplenocitos de una ratón inmunizado. Se utilizó el decapéptido sintético NH2 terminal de la α-actina de músculo liso acoplado con hemocianina de lapa de ojo de cerradura (KLH) como inmunógeno. El isotipo se determinó utilizando el kit ImmunoTypeTM Sigma (Sigma Stock No. ISO-1) y mediante un inmunoanálisis de difusión doble utilizando reactivos de isotipado de anticuerpos monoclonales de ratón (Sigma nº de ISO-2).
Immunogen
Decapéptido N-terminal sintético de la α-actina de músculo liso.
Application
El anticuerpo monoclonal de ratón anti-α-actina del músculo liso se ha utilizado para análisis mediante western blot utilizando homogeneizados de riñón completo en células de cáncer tiroideo anaplásico humano. El producto se ha utilizado para análisis de inmunohistoquímica utilizando cortes de tejido de ratón, de hígado y uterinos.
El anticuerpo monoclonal anti-α-actina de músculo liso se ha utilizado en la detección de actina 2 en fibroblastos de mama utilizando tinción de inmunofluorescencia.
Se realizó inmunocitoquímica en células de músculo liso de aortas bovinas utilizando el anticuerpo monoclonal anti-ACTA2. Las células se cultivaron primero en cubreobjetos de vidrio y se fijaron en acetona al 50%/EtOH durante 10 minutos a 4 grados.
Se tiñeron inmunohistoquímicamente cortes incluidos en parafina de injertos de tejido testicular de rata con anticuerpos monoclonales anti-actina de músculo liso.
Se realizó análisis mediante IHC de tejido cardiaco de ratón teñido con x-gal utilizando el anticuerpo monoclonal primario anti-actina de músculo liso de ratón para identificar los miofibroblastos.
Biochem/physiol Actions
El anticuerpo monoclonal anti-α actina de músculo liso es específico de la isoforma α-actina. Reacciona de manera específica con una actina del músculo liso utilizando inmunotransferencia y marcaje mediante inmunofluorescencia indirecta de cortes de tejido incluidos en parafina o congelados y fijados en formalina. El anticuerpo puede utilizarse para la localización inmunocitoquímica de la α actina del músculo liso por medio de técnicas de inmunoperoxidasa, inmunofluorescencia, ELISA o inmunotransferencia. El anticuerpo reacciona en humanos, ratón, rata, bovinos, pollo, ranas, cabras, conejillos de indias, conejos, perros, ovejas y serpientes.
La actina es una de las proteínas eucariotas más conservadas; se expresa en mamíferos y aves como seis isoformas caracterizadas por electroforesis y análisis de secuencia de aminoácidos. Cuatro de las seis isoformas constituyen marcadores de diferenciación de los tejidos musculares. Las isoformas de la actina muestran >90 % de homología de secuencia total, pero sólo un 50-60% de homología en sus 18 residuos NH2-terminales. La región NH2 terminal de la actina parece una importante región antigénica y puede intervenir en la interacción de la actina con otras proteínas como la miosina. Se ha demostrado que la proporción relativa de las isoformas de la actina son diferentes en los músculos lisos de órganos diferentes y cambian dentro de la misma población de células de músculo liso durante el desarrollo, en situaciones patológicas y en condiciones de cultivo diferentes.
Mutaciones en la actina 2 se asocian con una disfunción de los músculos lisos de las arterias y están implicadas en ciertas coronariopatías. Mutaciones en ACTA2 contribuyen al desgarro y agrandamiento de la aorta en los aneurismas de la aorta torácica (TAAD).
Physical form
El anticuerpo se suministra como un líquido ascítico que contiene acida sódica 15 mM como conservante.
Preparation Note
Para su uso continuo, debe conservarse entre 2 y 8 °C durante un máximo de un mes. Para una conservación prolongada, la disolución puede congelarse en alícuotas de trabajo. No se recomienda congelar y descongelar repetidamente. Si aparece una turbidez ligera tras una conservación prolongada, clarifique mediante centrifugación antes de su uso.
Other Notes
Para ver una guía de selección de anticuerpos anti-actina, visite www.sigmaaldrich.com/actin.
Disclaimer
Salvo que se especifique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A5228A7811C6198
clone
1A4, monoclonal
clone
1A4, monoclonal
clone
EA-53, monoclonal
clone
1A4, monoclonal
Gene Information
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Gene Information
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Gene Information
human ... ACTN2(88)
mouse ... Actn2(11472)
rat ... Actn2(291245)
Gene Information
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
species reactivity
mouse, human, frog, pig, feline, chicken, hamster, canine, bovine, fish, snake, rabbit, sheep, goat, rat, lizard
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
CY3 conjugate
Still not finding the right product?
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What is the working concentration when using ab2547, Monoclonal Anti-Actin, α-Smooth Muscle antibody, as a primary antibody in Western blot?
    1 answer
    1. For the initial working concentration in a Western blot, a 1:400 dilution for this antibody is considered optimal.
      Helpful?
  2. Does this antibody work for IF staining of cultured cells on a cover slip? What secondary would you recommend?
    1 answer
    1. We do not test this product for IF on cells. However, it has been used in this application. You can use a secondary antibody like Product No. Anti-Mouse IgG (Fab specific)-FITC antibody produced in goat.
      Helpful?
  3. Which is the suggested concentration for IHC in FF tissue?
    1 answer
    1. The recommended concentration will be listed on the lot-specific Certificate of Analysis. For example, lot 0000221557 has an optimum concentration of 1:800.
      Please see the sample Certificate of Analysis for more information: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/A2547-.2ML0000246371.pdf
      Helpful?
  4. What is the molecular weight of actin, Products  A2066 and A2547?
    1 answer
    1. Actin has a molecular weight of 42 kDa.
      Helpful?
  5. Is there a protocol for using Product A2547, Monoclonal Anti-Actin, α-Smooth Muscle antibody produced in mouse, in immunohistochemistry?
    1 answer
    1. This antibody is used in our Immunohistochemistry Kit, Product No. IMMH2.
      Helpful?
  6. What is the antibody concentration of Product A2547, Monoclonal Anti-Actin, α-Smooth Muscle antibody produced in mouse?
    1 answer
    1. This antibody is ascities fluid.  The amount of protein present and the amount of IgG1 present is indicated on the Lot-specific Certificate of Analysis.
      Helpful?
  7. Why do I have 3 bands on my western blot when using Product A2547, Monoclonal Anti-Actin, α-Smooth Muscle antibody produced in mouse?
    1 answer
    1. While actin should run as a 42 kDa band when detected by Western blotting, there are recent observations that cleavage products can be seen in cells undergoing apoptosis. Initial cleavage gives a band at 41 kDa, which may appear as a doublet on the blot. In addition, further cleavage results in a major band at 30 kDa and a small band at 14 kDa which have been shown to be cleavage products due to the action of interleukin 1 -converting enzyme. This may explain the detection of smaller bands when blotting with this antibody. This banding pattern may be detected with other actin antibodies as well. Kayalar, C., et al., Proc. Natl. Acad. Sci., USA, 93:2234-2238, (1996).
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  9. Can Product A2547,  Monoclonal Anti-Actin, α-Smooth Muscle antibody detect beta actin?
    1 answer
    1. No, Product A2547,  Monoclonal Anti-Actin, α-Smooth Muscle antibody will not cross react with beta actin.