Saltar a
A7811
Anti-ACTN2 Antibody
mouse monoclonal, EA-53
Sinónimos:
Anti-1110008F24Rik, Anti-ACTN2, Anti-Actinina α2, Anti-CMD1AA, Anti-MGC107582
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 μL
Comprobar disponibilidad del carrito
$580.000
0.2 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$758.000
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
EA-53, monoclonal
Application:
ELISA (i), IF, IHC (p), WB
Citations:
1106
$580.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZRB1169
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Anti-α-actinina (sarcomérica) monoclonal antibody produced in mouse, clone EA-53, ascites fluid
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
EA-53, monoclonal
mol wt
antigen 100 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
mouse, human, frog, pig, feline, chicken, hamster, canine, bovine, fish, snake, rabbit, sheep, goat, rat, lizard
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:800 using human skeletal and cardiac muscle, indirect ELISA: suitable using human and animal muscle tissue, indirect immunofluorescence: suitable using human and animal cultured muscle cells, western blot: 1:2,500 using rat leg muscle
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTN2(88)
mouse ... Actn2(11472)
rat ... Actn2(291245)
General description
La α-actinina (ACTN2) es una proteína de unión a la actina de 100 kDa que se encuentra en el músculo y en células no musculares. En el músculo liso, la α-actinina está presente en los cuerpos densos y las placas, mientras que en el músculo esquelético normal, está asociada con los discos z que definen los sarcómeros musculares. La ACTN2 está localizada en el cromosoma humano lq42- q43. La α-actinina tiene un dominio N-terminal en forma de varilla.
El anticuerpo monoclonal anti-α-actinina (sarcomérica) de ratón tiñe las células mioides del timo. El anticuerpo exhibe una amplia reactividad con el tejido muscular humano y animal.
El anticuerpo es específico para las actininas α-esquelética y α-cardiaca. El anticuerpo marca las líneas Z y los puntos en las fibras de estrés del músculo esquelético en los miotubos, pero no reacciona con los elementos del músculo no esquelético (tejido conjuntivo, epitelio, nervios, músculo liso).
El anticuerpo monoclonal anti-α-actinina (sarcomérica) de ratón tiñe las células mioides del timo. El anticuerpo exhibe una amplia reactividad con el tejido muscular humano y animal. La α-actinina se detecta predominantemente en los cuerpos densos y las placas que son característicos de ese tejido. El marcaje inmunofluorescente de una gran variedad de células con anti-α-actinina revela una extensa asociación de las proteínas con las fibras de estrés que contienen actina y, en particular, con sus extremos ligados a la membrana.
El anticuerpo monoclonal anti-α-actina (sarcomérica) (isotipo IgG1 de ratón) procede del hibridoma EA-53 producido por la fusión de células de mieloma de ratón y esplenocitos de ratones BALB/c inmunizados con alfa-actinina esquelética de conejo purificada.1 El isotipo se determina utilizando reactivos de isotipado de anticuerpo monoclonal de ratón, número de referencia ISO2. El anticuerpo monoclonal anti-α-actinina (sarcomérica) puede utilizarse para la localización de las α-actininas sarcoméricas utilizando varios análisis inmunoquímicos como el ELISA, la inmunotransferencia por puntos, la inmunotransferencia, la inmunohistoquímica y la inmunocitoquímica. El anticuerpo es útil en la inmunolocalización de la α-actinina en células y tejidos normales y neoplásicos cultivados, y para estudios sobre el estado de organización de los sarcómeros musculares, en situaciones normales y patológicas.
Immunogen
α-Actinina esquelética de conejo
Application
El anticuerpo monoclonal de ratón anti-α-actinina (sarcomérica) es idóneo para aplicaciones de inmunohistoquímica (1:800), ELISA, inmunofluorescencia[1] e inmunoelectrotransferencia (Western blot) (1:2500).
Los miocitos cardiacos se tiñeron con anticuerpo monoclonal de ratón anti-actinina para visualizar las líneas Z después de fijación en una mezcla preenfriada (1:1) de metanol/acetona durante 10 minutos a 4 °C.
Biochem/physiol Actions
αLa α-actinina funciona como reticulante de la actina y promueve la migración celular Se observan mutaciones en el locus del gen de la α-actinina en pacientes con miocardiopatía hipertrófica heterogénea y en la fibrilación auricular de inicio juvenil.
El anticuerpo es específico para las actininas α-esquelética y α-cardiaca. El anticuerpo marca las líneas Z y los puntos en las fibras de estrés del músculo esquelético en los miotubos, pero no reacciona con los elementos del músculo no esquelético (tejido conjuntivo, epitelio, nervios, músculo liso).
Physical form
Suministrados como líquido ascítico con acida sódica 15 mM como conservante.
Preparation Note
Conservar a -20 °C. Para su uso continuo, el producto puede conservarse entre 2 y 8 °C durante un máximo de un mes. Para una conservación prolongada, la disolución puede congelarse en alícuotas de trabajo a -20 °C. No se recomienda la congelación y descongelación, ni la conservación en congeladores «frost-free». Si aparece una turbidez ligera tras una conservación prolongada, clarifique la disolución centrifugándola antes de usarla.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A2547A5044A2172
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... ACTN2(88)
mouse ... Actn2(11472)
rat ... Actn2(291245)
Gene Information
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Gene Information
human ... ACTN1(87)
mouse ... Actn1(109711)
Gene Information
human ... ACTA1(58), ACTC1(70)
mouse ... Rwdd2a(69519)
rat ... Acta1(29437), Actc1(29275)
clone
EA-53, monoclonal
clone
1A4, monoclonal
clone
BM-75.2, monoclonal
clone
5C5, monoclonal
species reactivity
mouse, human, frog, pig, feline, chicken, hamster, canine, bovine, fish, snake, rabbit, sheep, goat, rat, lizard
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
species reactivity
mouse, bovine, human, chicken
species reactivity
rabbit, carp, rat, sheep, guinea pig, human, snake, bovine, frog
Still not finding the right product?
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A7811-.2ML04061833386446
A7811-100UL04061837718939
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Please provide the IHC protocol for Product No. A7811, Monoclonal Anti-α-Actinin (Sarcomeric) antibody produced in mouse.
    1 answer
    1. The IHC protocol for Product No. A7811, Monoclonal Anti-α-Actinin (Sarcomeric) antibody is as follows:
      •Tissue: Human tongue / Human cardiac muscle
      •Fixation: Formalin fixed paraffin embedded
      •Blocking: None, Blocking time: 0 min
      •Enzyme: 0.1% pronase, Enzyme incubation time: 8 - 10 min
      •H2O2 treatment: 3% H2O2 in H2O
      •Tested sample incubation: 50 - 70 min, Working dilution: 1/800 - 1/1600
      •Biotin 2nd antibody code: B0529-Biotin APA M Fab ads Hu/ Rat, B7151-Biotin APA Mouse Fab ad/HuBov,Hor
      •Biotin 2nd antibody incubation: 25 - 35 min
      •ExtrAvidin reagent code: E2886 HRP ExtrAvidin
      •ExtrAvidin incubation: 25 - 35 min
      •Substrate: AEC, Substrate incubation: 1 - 30 min
      •Hematoxylin: Yes
      Helpful?
  2. Is antigen retrieval required for paraffin-embedded sections when using the A7811 alpha actinin antibody for Immunofluorescent staining of IHC samples? If so, which method is advised: heat-induced or other?
    1 answer
    1. The heat-induced antigen retrieval method is highly recommended for paraffin-embedded sections as it is known to be effective for many types of samples when using this antibody for Immunofluorescent staining.